Learn More
Descripción
Unser Fünf-Puffer-System gewährleistet optimale Reaktionsbedingungen für jedes Restriktionsenzym. Dieses System besteht aus 10 x B(Blau)-, G(Grün)-, O(Orange)-, R(Rot)- und Tango(Gelb)-Puffern. Alle Restriktionsenzyme werden in farblich gekennzeichneten Röhrchen geliefert, um den empfohlenen Reaktionspuffer anzugeben. Der empfohlene Puffer und/oder der universelle Tango-Puffer werden mit jedem Enzym geliefert.
Für eine konsistente Enzymleistung enthalten Thermo Scientific Restriktionsenzym-Puffer BSA, wodurch die Stabilität zahlreicher Enzyme verbessert wird und Schadstoffe, die eventuell in DNA-Vorbereitungen vorhanden sein können, gebunden werden. Mehrere Einfrier- und Auftauvorgänge der Puffer bewirken keine BSA-Ausscheidung.
Restriktionsenzyme zeigen im empfohlenen Puffer 100 % ihrer zertifizierten Aktivität. Einige Enzyme erfordern jedoch Additive, um 100 % der Aktivität zu erzielen. AjuI, AlfI, BdaI, BplI, BseMII, FaqI, Eco57I, Eco57MI, Hin4I und TsoI erfordern beispielsweise S-Adenosylmethionin, das mit dem Enzym geliefert wird, während AarI und BveI ein Oligonukleotid erfordern (wird ebenfalls mit dem Enzym geliefert). Esp3I erfordert DTT.
Der Tango-Puffer wurde für die Doppel-Digestion von DNA mit herkömmlichen Restriktionsenzymen entwickelt.
Especificaciones
Especificaciones
| Konzentration | 10X |
| Menge | 1.0 x 5 ml |
| Produkttyp | Tango-Puffer |
| Forschungskategorie | Herkömmliches Klonen |
| Produktlinie | Tango |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.