Learn More
11-[3-(Dimethylamino)propyl]-6,11-Dihydrocibenz[b,e]oxepin-11-ol, TRC
Artikelnummer. 30387585
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30387585 100 mg
30380112 250 mg
30372394 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30387585 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD461765100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 4504-88-5
Summenformel C19 H23 N O2
Molekulargewicht (g/mol) 297.39
Synonym (11RS)-11-[3-(Dimethylamino)-propyl]-6,11-dihydrodibenzo[b,e]oxepin-11-ol, Doxepin Hydrochloride Imp. B (EP), Doxepinol
IUPAC-Name 11-[3-(Dimethylamino)propyl]-6H-Benzo[c][1]Benzoxepin-11-ol
SMILES CN(C)CCCC1(O)c2ccccc2COc3ccccc13
Specifications
Chemischer Name oder Material (11RS)-11-(3-(Dimethylamino)-propyl)-6,11-dihydrodibenzo(b,e)oxepin-11-ol (Doxepinol)
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C19H23NO2/c1-20(2)13-7-12-19(21)16-9-4-3-8-15(16)14-22-18-11-6-5-10-17(18)19/h3-6,8-11,21H,7,12-14H2,1-2H3
Formelmasse 297.1729
Reinheit (%) >95%