Learn More
11-[4-[2-(2-Ethoxyethoxy)ethyl]piperazin-1-yl]dibenzo[b,f][1,4]thiazepin, Mikromol™
Artikelnummer. 30050553
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30050553 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30050553 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM1130.510050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
11-[4-[2-(2-Ethoxyethoxy)ethyl]piperazin-1-yl]dibenzo[b,f][1,4]thiazepin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 11-[4-[2-(2-Ethoxyethoxy)ethyl]piperazin-1-yl]dibenzo[b,f][1,4]thiazepine
CAS 1011758-06-7
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 11-[4-[2-(2-Ethoxyethoxy)ethyl]piperazin-1-yl]dibenzo[b,f][1,4]thiazepine
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C23 H29 N3 O2 S
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Dibenzo[b,f][1,4]thiazepine, 11-[4-[2-(2-ethoxyethoxy)ethyl]-1-piperazinyl]-, 11-[4-[2-(2-Ethoxyethoxy)ethyl]-1-piperazinyl]dibenzo[b,f][1,4]thiazepine, 11-[4-[2-(2-Ethoxyethoxy)ethyl]piperazin-1-yl]dibenzo[b,f][1,4]thiazepine
InChI-Formel InChI=1S/C23H29N3O2S/c1-2-27-17-18-28-16-15-25-11-13-26(14-12-25)23-19-7-3-5-9-21(19)29-22-10-6-4-8-20(22)24-23/h3-10H,2,11-18H2,1H3
SMILES CCOCCOCCN1CCN(CC1)C2=Nc3ccccc3Sc4ccccc24
IUPAC-Name 6-[4-[2-(2-Ethoxyethoxy)ethyl]piperazin-1-yl]benzo[b][1,4]benzothiazepin
Molekulargewicht (g/mol) 411.56
Menge 50 mg
Formelmasse 411,198 g/mol