Learn More
11-Brom-1-Undecen, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11494897
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11494897 25 g 25 Gramm
11484897 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11494897 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B21849.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 7766-50-9 | C11H21Br | 233.193 g/mol
11-Bromo-1-undecene is used in advanced polymer dielectrics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
11-Brom-1-Undecen wird in der modernen Polymerdielektrik verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, 0.2422 mg/l bei 25 °C (gesch.).
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7766-50-9
Summenformel C11H21Br
Molekulargewicht (g/mol) 233.193
MDL-Nummer MFCD00040825
InChI-Schlüssel YPLVPFUSXYSHJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 11-bromo-1-undecene, 10-undecenyl bromide, 1-bromo-10-undecene, undec-10-enyl bromide, 11-bromo-undec-1-ene, 1-undecene, 11-bromo, 11-bromoundecene, undecylenyl bromide, n-undecylenic bromide, w-undecylenyl bromide
PubChem CID 284148
IUPAC-Name 11-Bromundec-1-en
SMILES C=CCCCCCCCCCBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 11-Bromo-1-undecene
Dichte 1.063
Siedepunkt 149°C to 150°C (35 mm)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Prozentgehaltsbereich 0.96
Brechungsindex 1.469
Menge 25 g
Beilstein 1753231
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,0.2422mg/L @ 25°C (est).
Formelmasse 233.2
Reinheit (%) 96%