Learn More
11-Brom-1-undecen, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 11-Bromo-1-undecene |
| CAS | 7766-50-9 |
| Summenformel | C11H21Br |
| Menge | 5 g |
| Synonym | 1-Bromo-10-undecene, 10-Undecenyl bromide, NSC 139878 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C11H21Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12/h2H,1,3-11H2 |
| SMILES | BrCCCCCCCCCC=C |
| IUPAC-Name | 11-Bromundec-1-en |
| Molekulargewicht (g/mol) | 233.19 |
| Formelmasse | 232.0827 |