Learn More
11-Brom-1-undecen, TRC
Artikelnummer. 30346388
Change view
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30346388 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30346388 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB688895500MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Chemischer Name oder Material 11-Bromo-1-undecene
CAS 7766-50-9
Summenformel C11H21Br
Menge 500 mg
Synonym 1-Bromo-10-undecene, 10-Undecenyl bromide, NSC 139878
InChI-Formel InChI=1S/C11H21Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12/h2H,1,3-11H2
SMILES BrCCCCCCCCCC=C
IUPAC-Name 11-Bromundec-1-en
Molekulargewicht (g/mol) 233.19
Formelmasse 232.0827
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.