Learn More
11-Bromoundecansäure, 98 +%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10747333 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10747333 100 g Glasflasche 100 Gramm
10240163 25 g Glasflasche 25 Gramm
10257273 1 kg Glasflasche 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10747333 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 423161000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 2834-05-1 | C11H21BrO2 | 265.19 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2834-05-1
Summenformel C11H21BrO2
Molekulargewicht (g/mol) 265.19
MDL-Nummer MFCD00002732
InChI-Schlüssel IUDGNRWYNOEIKF-UHFFFAOYSA-N
Synonym undecanoic acid, 11-bromo, 11-bromodecanoic acid, 11-bromo-undecanoic acid, 11-bromoundecanoic acid,tech, 11-bromoundecanoicacid, 11bromoundecanoic acid, 11-bromohendecanoic acid, 11-bromo undecanoic acid, ksc489q1h, 11-bromoundecanoic acid
PubChem CID 17812
IUPAC-Name 11-Bromundecansäure
SMILES C(CCCCCBr)CCCCC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 11-Bromoundecanoic acid
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 48°C to 51°C
Farbe Weiß bis Beige
Siedepunkt 173°C to 174°C (2.0 mmHg)
Flammpunkt 113°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel Br(CH2)10CO2H
Menge 100 g
Beilstein 02, II, 315
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohols and hydrocarbons
Formelmasse 265.19
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristalline Brocken
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 11-Bromoundecanoic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.