missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

11-Bromundecansäure, TRC

Artikelnummer. 30339909
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30339909 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30339909 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB68888025G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 11-Bromoundecanoic Acid
CAS 2834-05-1
Summenformel C11H21BrO2
Menge 25 g
Synonym NSC 14781, ω-Bromoundecanoic Acid
InChI-Formel InChI=1S/C11H21BrO2/c12-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11(13)14/h1-10H2,(H,13,14)
SMILES OC(=O)CCCCCCCCCCBr
IUPAC-Name 11-Bromundecansäure
Molekulargewicht (g/mol) 265.19
Formelmasse 264.0725
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.