Learn More
11-Bromundecansäure, TRC
Artikelnummer. 30330884
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30330884 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30330884 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB6888802.5G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 11-Bromoundecanoic Acid
CAS 2834-05-1
Summenformel C11H21BrO2
Menge 2.5 g
Synonym NSC 14781, ω-Bromoundecanoic Acid
InChI-Formel InChI=1S/C11H21BrO2/c12-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11(13)14/h1-10H2,(H,13,14)
SMILES OC(=O)CCCCCCCCCCBr
IUPAC-Name 11-Bromundecansäure
Molekulargewicht (g/mol) 265.19
Formelmasse 264.0725