Learn More
11-(Chloracetyl)-5,11-dihydro-6H-pyrido[2,3-b][1,4]Benzodiazepin-6-1, TRC
Artikelnummer. 30366154
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2 g
5 g
10 g
Packungsgröße:
2 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30366154 2 g 2 Gramm
30359551 10 g -
30351961 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30366154 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC3634052G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 28797-48-0
Summenformel C14H10ClN3O2
Molekulargewicht (g/mol) 287.7
IUPAC-Name 11-(2-Chloracetyl)-5H-Pyrido[2,3-b][1,4]Benzodiazepin-6-1
SMILES ClCC(=O)N1c2ccccc2C(=O)Nc3cccnc13
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 11-(Chloroacetyl)-5,11-dihydro-6H-pyrido[2,3-b][1,4]benzodiazepin-6-one
Menge 2 g
InChI-Formel InChI=1S/C14H10ClN3O2/c15-8-12(19)18-11-6-2-1-4-9(11)14(20)17-10-5-3-7-16-13(10)18/h1-7H,8H2,(H,17,20)
Formelmasse 287.0462