Learn More
11-Deoxycorticosteronacetat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15579513 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15579513 1 g 1 Gramm
15589513 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15579513 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 460470010
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 56-47-3
Summenformel C23H32O4
Molekulargewicht (g/mol) 372.51
MDL-Nummer MFCD00003660
InChI-Schlüssel VPGRYOFKCNULNK-ZIUYWEQENA-N
Synonym deoxycorticosterone acetate, desoxycorticosterone acetate, doca, desoxycortone acetate, percotol, cortexone acetate, decosteron, decosterone, sincortex, syncortyl
PubChem CID 5952
ChEBI CHEBI:34671
SMILES [H][C@@]12CC[C@H](C(=O)COC(C)=O)[C@@]1(C)CC[C@@]1([H])[C@@]2([H])CCC2=CC(=O)CC[C@]12C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 11-Deoxycorticosterone acetate
Schmelzpunkt 154.0°C to 160.0°C
Verlust bei Trocknung 0.5% max.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
IUPAC-Name 2-[(1S,3aS,3bS,9aR,9bS,11aS)-9a,11a-dimethyl-7-oxo-1H,2H,3H,3aH,3bH,4H,5H,7H,8H,9H,9aH,9bH,10H,11H,11aH-cyclopenta[a]phenanthren-1-yl]-2-oxoethyl acetate
Formelmasse 372.5
Reinheit (%) 97%