Learn More
11-Fluor Desloratadin, TRC
Artikelnummer. 17953445
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17953445 1 mg 1 Milligramm
17921965 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17953445 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF5909001MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 298220-99-2
Summenformel C19 H20 Cl F N2
Molekulargewicht (g/mol) 330.83
Synonym 8-Chloro-11-fluoro-6,11-dihydro-11-(4-piperidinyl)-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine, (11RS)-8-chloro-11-fluoro-11-(piperidin-4-yl)-6,11-dihydro-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine, Desloratadine Imp. A (EP)
IUPAC-Name 8-Chloro-11-Fluoro-11-Piperidin-4-Yl-5,6-Dihydrobenzo[1,2]Cyclohepta[2,4-b]Pyridin
SMILES FC1(C2CCNCC2)c3ccc(Cl)cc3CCc4cccnc14
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 11-Fluoro Desloratadine
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 1 mg
InChI-Formel InChI=1S/C19H20ClFN2/c20-16-5-6-17-14(12-16)4-3-13-2-1-9-23-18(13)19(17,21)15-7-10-22-11-8-15/h1-2,5-6,9,12,15,22H,3-4,7-8,10-11H2
Formelmasse 330.1299
Reinheit (%) >95%