Learn More
11-Heneicosanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11351847
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11351847
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L05187.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 3381-26-8 | C21H44O | 312.582 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3381-26-8
Summenformel C21H44O
Molekulargewicht (g/mol) 312.582
MDL-Nummer MFCD00026547
InChI-Schlüssel BCNCKKYOXRHQGT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 11-heneicosanol, 11-henicosanol, 11-henicosanol #, acmc-20aozg
PubChem CID 76913
IUPAC-Name Henicosan-11-ol
SMILES CCCCCCCCCCC(CCCCCCCCCC)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 11-Heneicosanol
Schmelzpunkt 71°C to 73°C
Geruch Geruchsneutral
Menge 5 g
Beilstein 1765841
Formelmasse 312.58
Reinheit (%) 97%