Learn More
11-Hydroxy-N-methyl Dihydroloratadin, TRC
Artikelnummer. 30012561
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 mg
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
2.50 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30012561 100 mg 100 Milligramm
30007762 500 mg 500 Milligramm
17933545 2.5 mg 2.50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30012561 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH941375100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 38089-93-9
Summenformel C20 H23 Cl N2 O
Molekulargewicht (g/mol) 342.86
Synonym (11RS)-8-Chloro-11-hydroxy-11-(1-methylpiperidin-4-yl)-6,11-dihydro-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine
IUPAC-Name 8-Chloro-11-(1-Methylpiperidin-4-yl)-5,6-Dihydrobenzo[1,2]Cyclohepta[2,4-b]Pyridin-11-ol
SMILES CN1CCC(CC1)C2(O)c3ccc(Cl)cc3CCc4cccnc24
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (11RS)-8-Chloro-11-hydroxy-11-(1-methylpiperidin-4-yl)-6,11-dihydro-5H-benzo(5,6)cyclohepta(1,2-b)pyridine
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C20H23ClN2O/c1-23-11-8-16(9-12-23)20(24)18-7-6-17(21)13-15(18)5-4-14-3-2-10-22-19(14)20/h2-3,6-7,10,13,16,24H,4-5,8-9,11-12H2,1H3
Formelmasse 342.1499
Reinheit (%) >95%