Learn More
11-Keto Oxcarbazepin, TRC
Artikelnummer. 30011007
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30011007 10 mg 10 Milligramm
30007406 5 mg 5 Milligramm
30006608 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30011007 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCK19750010MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 537693-29-1
Summenformel C15 H10 N2 O3
Molekulargewicht (g/mol) 266.25
Synonym 10,11-Dihydro-10,11-dioxo-5H-dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide, Oxcarbazepine Impurity 9
IUPAC-Name 5,6-Dioxobenzo[b][1]Benzazepin-11-Carboxamid
SMILES NC(=O)N1c2ccccc2C(=O)C(=O)c3ccccc13
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 11-Keto Oxcarbazepine
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C15H10N2O3/c16-15(20)17-11-7-3-1-5-9(11)13(18)14(19)10-6-2-4-8-12(10)17/h1-8H,(H2,16,20)
Formelmasse 266.0691