Få mere at vide
Få mere at vide
Draeger Safety 112L-Testgase
Beskrivelse
- Nennvolumen: 1.6 l
- Bestehend aus: 15 ppm H2S (Schwefelwasserstoff), 50 ppm CO (Kohlenmonoxid), 2 Vol.-% CO2 (Kohlendioxid), 2.5 Vol.-% CH4 (Methan), 18 Vol.-% O2 (Sauerstoff) in Stickstoff in einer Einwegflasche aus Aluminium
Tekniske data
Tekniske data
| Kapazität (metrisch) | 112 L |
| Druckbereich | 70 bar |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?