Learn More
- Home
- Products
- Fläschchen
- Autosamplerfläschchen, Einsätze und Verschlüsse
- Kappen für Chromatographie-Autosamplerfläschchen
- Thermo Scientific™ 11-mm-Bördelverschlüsse für Autosamplerfläschchen
Thermo Scientific™ 11-mm-Bördelverschlüsse für Autosamplerfläschchen
Artikelnummer. 12470058| Artikelnummer. | Farbe | Septum | Material | Produkttyp | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 12470058 | Rot, Transparent | Transparentes PTFE/Roter Naturkautschuk | PTFE, Naturkautschuk, Aluminium | Bördelverschluss | - |
| 11513840 | Silber, Durchsichtig, Durchsichtige Septa | Durchsichtiges PTFE/Gummi | PTFE, Naturkautschuk, Aluminium | Bördelverschluss | 1000 Stück |
| 11971533 | Silber, Transparent, Rot | Transparentes PTFE/Roter Naturkautschuk | PTFE, Naturkautschuk, Aluminium | Bördel | 1000 Stück |
| 10734556 | Silber, Durchsichtig, Rot | Transparentes PTFE/Roter Naturkautschuk | PTFE, Naturkautschuk, Aluminium | Bördelverschluss | 100 Stück |
| 12450058 | Blau, Transparent, Rot | Transparentes PTFE/Roter Naturkautschuk | PTFE, Naturkautschuk, Aluminium | Bördelverschluss | 100 Stück |
| 12460058 | Grün, Klar, Rot | Transparentes PTFE/Roter Naturkautschuk | PTFE, Naturkautschuk, Aluminium | Bördelverschluss | 100 Stück |
| 12480058 | Gelb, Klar, Rot | Transparentes PTFE/Roter Naturkautschuk | PTFE, Naturkautschuk, Aluminium | Bördelverschluss | - |
| 11991523 | Silber, Rot, Weiß | Rotes PTFE/weißes Silikon/rotes PTFE | PTFE, Silikon, Aluminium | Bördelverschluss | 100 Stück |
| 11971523 | Silber, Rot, Weiß | Rotes PTFE/weißes Silikon | PTFE, Silikon, Aluminium | Bördelverschluss | 100 Stück |
| 12413738 | Blau, Rot, Weiß | Rotes PTFE/weißes Silikon | PTFE, Silikon, Aluminium | Bördelverschluss | 100 Stück |
| 12423738 | Grün, Rot, Weiß | Rotes PTFE/weißes Silikon | PTFE, Silikon, Aluminium | Bördelverschluss | 100 Stück |
| 12433738 | Rot, Weiß | Rotes PTFE/weißes Silikon | PTFE, Silikon, Aluminium | Bördelverschluss | - |
| 12143771 | Silber, Rot | PTFE/Synthetikgummi rot | PTFE, Naturkautschuk, Aluminium | Bördelverschluss | 100 Stück |
| 10571713 | Blau, Rot | PTFE/Synthetikgummi rot | PTFE, Naturkautschuk, Aluminium | Bördelverschluss | 1000 Stück |
| 12483798 | Grün, Rot | PTFE/Synthetikgummi rot | PTFE, Naturkautschuk, Aluminium | Bördelverschluss | 1000 Stück |
| 10458083 | Rot | PTFE/Synthetikgummi rot | PTFE, Naturkautschuk, Aluminium | Bördelverschluss | 1000 Stück |
| 12413808 | Gelb, Rot | PTFE/Synthetikgummi rot | PTFE, Naturkautschuk, Aluminium | Bördelverschluss | 1000 Stück |
| 11518170 | Silber | Keine | Aluminium | Bördelverschluss | 500 Stück |
| 11961573 | Gold, Rot, Durchsichtig | Typ 7 Gummi/PTFE (Septen) | Aluminium | Klemme | 500 Stück |
| 11558160 | Blau, Gray | Graues Chlorbutyl/PTFE | Aluminium, PTFE, Aluminum | Bördelverschluss | 500 Stück |
| 12376838 | Silber, Weiß, Rot | Silikon, weiß/PTFE, rot | PTFE, Silikon, Stahl | Bördel (magnetisch) | 500 Stück |
| 12719296 | Silber, Rot, Transparent | Roter Naturkautschuk/transparentes PTFE | PTFE, Naturkautschuk, Stahl | Bördel (magnetisch) | - |
| 12366838 | Silber, Blau | Blaues Silikon/PTFE | PTFE, Silikon, Stahl | Bördel (magnetisch) | 500 Stück |
| 10301195 | Blau, Rot | Blaues Silikon/rotes PTFE | PTFE, Silikon, Aluminium | Bördelverschluss | 100 Stück |
| 11523840 | Silber, Rot, Weiß | Rotes PTFE/weißes Silikon | Aluminium, Silicone, Aluminum | Klemme | 1000 Stück |
| 11568150 | Silber, Rot, Klar | Roter Chlorbutylkautschuk/Transparentes PTFE, schwefelfrei | Chlorbutyl, PTFE, Aluminium | Bördelverschluss mit Septum | 500 Stück |
| 11776483 | Transparent, Weiß, Rot | Silikon, weiß/PTFE, rot | PTFE, Silikon, Polyethylen | Schnappverschluss | 500 Stück |
| 11588150 | Rot, Klar | Roter Chlorbutylkautschuk/Transparentes PTFE, schwefelfrei | Chlorbutyl, PTFE, Aluminium | Bördel | 500 Stück |
| 11578150 | Silber, Rot, Durchsichtig | Roter Naturkautschuk/transparentes PTFE | PTFE, Naturkautschuk, Aluminium | Bördelverschluss | - |
| 11941573 | Blau, Rot, Klar | Roter Naturkautschuk/transparentes PTFE | PTFE, Naturkautschuk, Aluminium | Bördelverschluss | 500 Stück |
| 11951573 | Grün, Rot, Klar | Roter Naturkautschuk/transparentes PTFE | PTFE, Naturkautschuk, Aluminium | Bördelverschluss | 500 Stück |
| 11971573 | Rot, Klar | Roter Naturkautschuk/transparentes PTFE | PTFE, Gummi, Aluminium | Bördel | 500 Stück |
| 15290369 | Silber | Feste PTFE-Scheibe mit Dichtungsring aus Silikon | PTFE, Silikon, Aluminium | Bördelverschluss | 100 Stück |
| 15280369 | Silber | Feste Aluminiumscheibe mit Silikon-Dichtungsring | Aluminium, Silicone | Bördelverschluss | 100 Stück |
| 12346838 | - | Silikon/PTFE | PTFE/Silikon/PTFE, Silicone | Silikon-/PTFE-Septum | 100 Stück |
| 15210349 | Silber | Feste Aluminiumscheibe mit Silikon-Dichtungsring | Aluminium, Silicone | Bördelverschluss | 100 Stück |
| 11588160 | Silber, Weiß, Rot | Silikon, weiß/PTFE, rot | PTFE, Silikon, Aluminium | Bördelverschluss | 500 Stück |
| 11598160 | Silber, Blau | Blaues Silikon/PTFE | PTFE, Silikon, Aluminium | Bördelverschluss | 500 Stück |
| 11558150 | Silber, Blau | Blaues Silikon/PTFE, vorgeschlitzt | PTFE, Silikon, Aluminium | Bördelverschluss | 500 Stück |
| 15220349 | Silber, White, Clear | Reines PPD, Silikonring | Aluminium, Silicone, Aluminum | Bördelverschluss | 1000 Stück |
| 11518160 | Silber, Rot, Weiß | Rotes PTFE/weißes Silikon/rotes PTFE | PTFE, Silikon, Aluminium | Bördelverschluss | 500 Stück |
| 10082954 | Klar | - | Polyethylen | Schnappverschluss | 500 Stück |
| 11598170 | Klar | - | Polyethylen | Schnappverschluss | 1000 Stück |
| 11528180 | Klar | Keine | Polyethylen | Schnappverschluss | 1000 Stück |
| 10343515 | Silber | Massive Scheibe aus PTFE | PTFE, Aluminium | Bördelverschluss | 1000 Stück |
Artikelnummer. 12470058
Marke: Thermo Scientific™ C401198R
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Beschreibung
Bei diesen Bördelverschlusskappen handelt es sich um vormontierte Verschlusskappen und Septa zur Minimierung von durch die Handhabung verursachter Kontamination. Sie sind mit den meisten HPLC- und GC-Autosamplern kompatibel. Zur Wahl stehen die Marken Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ und Thermo Scientific™ Chromacol™. Bördeldichtungen aus Aluminium mit vormontierten Septa passen in alle 11 mm-Fläschchen mit Bördelverschluss und Schnappverschluss und müssen mit einem Bördelwerkzeug angebracht werden. Die Lieferung der Verschlüsse erfolgt in versiegelten Polybeuteln zum Schutz vor Kontamination beim Transport.
- Versiegelungen aus eloxiertem Aluminium sind für alle 11-mm-Fläschchen mit Bördelverschluss geeignet.
- Das Seal 2000™ Material bietet durch seine spezielle Zusammensetzung eine bessere Leistung (geringeres Hintergrundrauschen) als PTFE/rotes Gummi
- Viton™ Septen gewährleisten eine gute Leistung in Kombination mit ECD-Detektoren und sind widerstandsfähig gegenüber vielen aggressiven Lösungsmitteln
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Septa aus PTFE/rotem Gummi; rote Aluminiumversiegelung |
| Farbe | Rot, Transparent |
| Material | PTFE, Naturkautschuk, Aluminium |
| Septum | Transparentes PTFE/Roter Naturkautschuk |
| Menge | 100 |
| Dicke (metrisch) | 1,0 mm |
| Verschlussgröße | 11 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 12 x 32 Bördelfläschchen |
| Produkttyp | Bördelverschluss |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.