Learn More
Thermo Scientific™ 11-mm-Bördelverschlüsse für Autosamplerfläschchen
Artikelnummer. 12719296
Change view
Click to view available options
Farbe:
Blau, Gray
Blau, Rot
Blau, Rot, Klar
Blau, Rot, Weiß
Blau, Transparent, Rot
Gelb, Klar, Rot
Gelb, Rot
Gold, Rot, Durchsichtig
Grün, Klar, Rot
Grün, Rot
Grün, Rot, Klar
Grün, Rot, Weiß
Klar
Rot
Rot, Klar
Rot, Transparent
Rot, Weiß
Silber
Silber, Blau
Silber, Durchsichtig, Durchsichtige Septa
Silber, Durchsichtig, Rot
Silber, Rot
Silber, Rot, Durchsichtig
Silber, Rot, Klar
Silber, Rot, Transparent
Silber, Rot, Weiß
Silber, Transparent, Rot
Silber, Weiß, Rot
Silber, White, Clear
Transparent, Weiß, Rot
Septum:
Blaues Silikon/PTFE
Blaues Silikon/PTFE, vorgeschlitzt
Blaues Silikon/rotes PTFE
Durchsichtiges PTFE/Gummi
Feste Aluminiumscheibe mit Silikon-Dichtungsring
Feste PTFE-Scheibe mit Dichtungsring aus Silikon
Graues Chlorbutyl/PTFE
Keine
Massive Scheibe aus PTFE
PTFE/Synthetikgummi rot
Reines PPD, Silikonring
Roter Chlorbutylkautschuk/Transparentes PTFE, schwefelfrei
Roter Naturkautschuk/transparentes PTFE
Rotes PTFE/weißes Silikon
Rotes PTFE/weißes Silikon/rotes PTFE
Silikon, weiß/PTFE, rot
Silikon/PTFE
Transparentes PTFE/Roter Naturkautschuk
Typ 7 Gummi/PTFE (Septen)
Material:
Aluminium
Aluminium, PTFE, Aluminum
Aluminium, Silicone
Aluminium, Silicone, Aluminum
Chlorbutyl, PTFE, Aluminium
PTFE, Aluminium
PTFE, Gummi, Aluminium
PTFE, Naturkautschuk, Aluminium
PTFE, Naturkautschuk, Stahl
PTFE, Silikon, Aluminium
PTFE, Silikon, Polyethylen
PTFE, Silikon, Stahl
PTFE/Silikon/PTFE, Silicone
Polyethylen
Produkttyp:
Bördel
Bördel (magnetisch)
Bördelverschluss
Bördelverschluss mit Septum
Klemme
Schnappverschluss
Silikon-/PTFE-Septum
Packungsgröße:
100 Stück
1000 Stück
500 Stück
Artikelnummer. Farbe Septum Material Produkttyp unitSize
12719296 Silber, Rot, Transparent Roter Naturkautschuk/transparentes PTFE PTFE, Naturkautschuk, Stahl Bördel (magnetisch) -
11513840 Silber, Durchsichtig, Durchsichtige Septa Durchsichtiges PTFE/Gummi PTFE, Naturkautschuk, Aluminium Bördelverschluss 1000 Stück
11971533 Silber, Transparent, Rot Transparentes PTFE/Roter Naturkautschuk PTFE, Naturkautschuk, Aluminium Bördel 1000 Stück
10734556 Silber, Durchsichtig, Rot Transparentes PTFE/Roter Naturkautschuk PTFE, Naturkautschuk, Aluminium Bördelverschluss 100 Stück
12450058 Blau, Transparent, Rot Transparentes PTFE/Roter Naturkautschuk PTFE, Naturkautschuk, Aluminium Bördelverschluss 100 Stück
12460058 Grün, Klar, Rot Transparentes PTFE/Roter Naturkautschuk PTFE, Naturkautschuk, Aluminium Bördelverschluss 100 Stück
12470058 Rot, Transparent Transparentes PTFE/Roter Naturkautschuk PTFE, Naturkautschuk, Aluminium Bördelverschluss -
12480058 Gelb, Klar, Rot Transparentes PTFE/Roter Naturkautschuk PTFE, Naturkautschuk, Aluminium Bördelverschluss -
11991523 Silber, Rot, Weiß Rotes PTFE/weißes Silikon/rotes PTFE PTFE, Silikon, Aluminium Bördelverschluss 100 Stück
11971523 Silber, Rot, Weiß Rotes PTFE/weißes Silikon PTFE, Silikon, Aluminium Bördelverschluss 100 Stück
12413738 Blau, Rot, Weiß Rotes PTFE/weißes Silikon PTFE, Silikon, Aluminium Bördelverschluss 100 Stück
12423738 Grün, Rot, Weiß Rotes PTFE/weißes Silikon PTFE, Silikon, Aluminium Bördelverschluss 100 Stück
12433738 Rot, Weiß Rotes PTFE/weißes Silikon PTFE, Silikon, Aluminium Bördelverschluss -
12143771 Silber, Rot PTFE/Synthetikgummi rot PTFE, Naturkautschuk, Aluminium Bördelverschluss 100 Stück
10571713 Blau, Rot PTFE/Synthetikgummi rot PTFE, Naturkautschuk, Aluminium Bördelverschluss 1000 Stück
12483798 Grün, Rot PTFE/Synthetikgummi rot PTFE, Naturkautschuk, Aluminium Bördelverschluss 1000 Stück
10458083 Rot PTFE/Synthetikgummi rot PTFE, Naturkautschuk, Aluminium Bördelverschluss 1000 Stück
12413808 Gelb, Rot PTFE/Synthetikgummi rot PTFE, Naturkautschuk, Aluminium Bördelverschluss 1000 Stück
11518170 Silber Keine Aluminium Bördelverschluss 500 Stück
11961573 Gold, Rot, Durchsichtig Typ 7 Gummi/PTFE (Septen) Aluminium Klemme 500 Stück
11558160 Blau, Gray Graues Chlorbutyl/PTFE Aluminium, PTFE, Aluminum Bördelverschluss 500 Stück
12376838 Silber, Weiß, Rot Silikon, weiß/PTFE, rot PTFE, Silikon, Stahl Bördel (magnetisch) 500 Stück
12366838 Silber, Blau Blaues Silikon/PTFE PTFE, Silikon, Stahl Bördel (magnetisch) 500 Stück
10301195 Blau, Rot Blaues Silikon/rotes PTFE PTFE, Silikon, Aluminium Bördelverschluss 100 Stück
11523840 Silber, Rot, Weiß Rotes PTFE/weißes Silikon Aluminium, Silicone, Aluminum Klemme 1000 Stück
11568150 Silber, Rot, Klar Roter Chlorbutylkautschuk/Transparentes PTFE, schwefelfrei Chlorbutyl, PTFE, Aluminium Bördelverschluss mit Septum 500 Stück
11776483 Transparent, Weiß, Rot Silikon, weiß/PTFE, rot PTFE, Silikon, Polyethylen Schnappverschluss 500 Stück
11588150 Rot, Klar Roter Chlorbutylkautschuk/Transparentes PTFE, schwefelfrei Chlorbutyl, PTFE, Aluminium Bördel 500 Stück
11578150 Silber, Rot, Durchsichtig Roter Naturkautschuk/transparentes PTFE PTFE, Naturkautschuk, Aluminium Bördelverschluss -
11941573 Blau, Rot, Klar Roter Naturkautschuk/transparentes PTFE PTFE, Naturkautschuk, Aluminium Bördelverschluss 500 Stück
11951573 Grün, Rot, Klar Roter Naturkautschuk/transparentes PTFE PTFE, Naturkautschuk, Aluminium Bördelverschluss 500 Stück
11971573 Rot, Klar Roter Naturkautschuk/transparentes PTFE PTFE, Gummi, Aluminium Bördel 500 Stück
15290369 Silber Feste PTFE-Scheibe mit Dichtungsring aus Silikon PTFE, Silikon, Aluminium Bördelverschluss 100 Stück
15280369 Silber Feste Aluminiumscheibe mit Silikon-Dichtungsring Aluminium, Silicone Bördelverschluss 100 Stück
12346838 - Silikon/PTFE PTFE/Silikon/PTFE, Silicone Silikon-/PTFE-Septum 100 Stück
15210349 Silber Feste Aluminiumscheibe mit Silikon-Dichtungsring Aluminium, Silicone Bördelverschluss 100 Stück
11588160 Silber, Weiß, Rot Silikon, weiß/PTFE, rot PTFE, Silikon, Aluminium Bördelverschluss 500 Stück
11598160 Silber, Blau Blaues Silikon/PTFE PTFE, Silikon, Aluminium Bördelverschluss 500 Stück
11558150 Silber, Blau Blaues Silikon/PTFE, vorgeschlitzt PTFE, Silikon, Aluminium Bördelverschluss 500 Stück
15220349 Silber, White, Clear Reines PPD, Silikonring Aluminium, Silicone, Aluminum Bördelverschluss 1000 Stück
11518160 Silber, Rot, Weiß Rotes PTFE/weißes Silikon/rotes PTFE PTFE, Silikon, Aluminium Bördelverschluss 500 Stück
10082954 Klar - Polyethylen Schnappverschluss 500 Stück
11598170 Klar - Polyethylen Schnappverschluss 1000 Stück
11528180 Klar Keine Polyethylen Schnappverschluss 1000 Stück
10343515 Silber Massive Scheibe aus PTFE PTFE, Aluminium Bördelverschluss 1000 Stück
45 options
Artikelnummer. 12719296
Marke: Thermo Scientific™ 11MC8RT1
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
11-mm-Bördelverschlüsse verfügen über vormontierte Verschlusskappen und Septen zur Minimierung von handhabungsbedingter Kontamination. Sie sind mit den meisten HPLC- und GC-Autosamplern kompatibel.
Bei diesen Bördelverschlusskappen handelt es sich um vormontierte Verschlusskappen und Septa zur Minimierung von durch die Handhabung verursachter Kontamination. Sie sind mit den meisten HPLC- und GC-Autosamplern kompatibel. Zur Wahl stehen die Marken Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ und Thermo Scientific™ Chromacol™. Bördeldichtungen aus Aluminium mit vormontierten Septa passen in alle 11 mm-Fläschchen mit Bördelverschluss und Schnappverschluss und müssen mit einem Bördelwerkzeug angebracht werden. Die Lieferung der Verschlüsse erfolgt in versiegelten Polybeuteln zum Schutz vor Kontamination beim Transport.
Aluminium-Bördelverschlüsse mit vormontierten Septa passen auf alle 11-mm-Fläschchen mit Bördel- und Schnappverschlüssen. Müssen mit einem Bördelwerkzeug angebracht werden.
Bestellinformation:
Lieferung in versiegelten Polybeuteln zum Schutz vor Kontamination beim Transport.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Gummi/PTFE Typ 8; 6 mm Öffnung; Silber
Material (Auskleidung) Gummi/PTFE Typ 8
Farbe Silber, Rot, Transparent
Material PTFE, Naturkautschuk, Stahl
Volumen (metrisch) 2 ml
Septum Roter Naturkautschuk/transparentes PTFE
Menge 500
Dicke (metrisch) 1,0 mm
Verschlussgröße 11 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) 11-mm-Fläschchen mit Bördelverschluss
Durchmesser (metrisch) Öffnung 6 mm
Produkttyp Bördel (magnetisch)
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.