Learn More
- Home
- Products
- Fläschchen
- Autosamplerfläschchen, Einsätze und Verschlüsse
- Autosamplerfläschchen für die Chromatographie
- Thermo Scientific™ 11-mm-Glasfläschchen mit Bördelverschluss
Thermo Scientific™ 11-mm-Glasfläschchen mit Bördelverschluss
Artikelnummer. 11513790| Artikelnummer. | Volumen (metrisch) | Produkttyp | Basisausführung | Marking Spot | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 11513790 | 1,5 ml | 11-mm-Fläschchen mit Bördelverschluss | High Recovery | Nein | 100 Stück |
| 10147404 | 2 ml | Fläschchen mit 11 mm-Bördelverschluss | Flachboden | Ja | 100 Stück |
| 13171703 | 2 ml | Fläschchen mit 11 mm-Bördelverschluss | Flachboden | Nein | 100 Stück |
| 11915713 | 2 ml | Fläschchen mit 11 mm-Bördelverschluss | Flachboden | Nein | 100 Stück |
| 12453718 | 650μL | Fläschchen mit Bördelverschluss | Konischer Boden | No | 12 Stück |
| 12410068 | 500 μl | MacroVial mit eingeschmolzenem Einsatz, Snap-It Fläschchen, klar | Fester Mikroeinsatz, konisch | Nein | 100 Stück |
| 10332825 | 500 μl | MacroVial Klarglasfläschchen mit eingeschmolzenem Einsatz und Snap-It, durchsichtiges Beschriftungsfeld | Fester Mikroeinsatz, konisch | Ja | 100 Stück |
| 12420048 | 1,7 ml | Fläschchen mit 11 mm-Bördelverschluss | High Recovery | Nein | 100 Stück |
| 12440068 | 2 ml | 11-mm-Fläschchen mit Bördelverschluss, silanisiert | Flachboden | Nein | 100 Stück |
| 12450068 | 2 ml | 11-mm-Fläschchen mit Bördelverschluss, silanisiert | Flachboden | Ja | 100 Stück |
| 13131703 | 2 ml | 11 mm Snap-It Fläschchen, silanisiert | Flachboden | Nein | 100 Stück |
| 12400078 | 2 ml | 11 mm Snap-It Fläschchen, silanisiert | Flachboden | Ja | 100 Stück |
| 11931563 | 2 ml | 11 mm Snap-It-Fläschchen | Flachboden | Nein | 100 Stück |
| 10599375 | 2 ml | 11 mm Snap-It-Fläschchen | Flachboden | Ja | 100 Stück |
| 10189184 | 1,7 ml | 11 mm Snap-It-Fläschchen | High Recovery | Nein | 100 Stück |
| 12470068 | 1,5 ml | 11 mm Snap-It Fläschchen, silanisiert | High Recovery | Nein | 100 Stück |
| 10625483 | 1,0 ml | Fläschchen mit 11 mm-Bördelverschluss | Konisch | Nein | - |
| 10360951 | 1,0 ml | Fläschchen mit 11 mm-Bördelverschluss | Konisch | Nein | 500 Stück |
| 11523780 | 2,5 ml | Fläschchen mit 11 mm-Bördelverschluss | Flachboden | Nein | 500 Stück |
| 11563840 | 2,0 ml | 11 mm Fläschchen mit Bördel-/Schnappverschluss | Flachboden | Nein | 1000 Stück |
| 12089143 | 2,0 ml | 11-mm-Fläschchen mit Bördelverschluss | Runder Boden | Ja | 500 Stück |
| 10207234 | 2,0 ml | Fläschchen mit 11 mm-Bördelverschluss | Flachboden | Ja | 500 Stück |
| 11563760 | 4,0 ml | 11-mm-Fläschchen mit Bördelverschluss | Flachboden | Nein | 500 Stück |
| 11543780 | 0,9 ml | 11-mm-Fläschchen mit Bördelverschluss | Fläschchen mit Einsatz | Nein | 500 Stück |
| 10798345 | 0,3 ml | Fläschchen mit 11 mm-Bördelverschluss | Fläschchen mit Einsatz | Ja | 500 Stück |
| 10583703 | 1,5 ml | 11-mm-Fläschchen mit Schnappverschluss, silanisiert | High Recovery | Nein | 100 Stück |
| 11523790 | 1,5 ml | 11-mm-Fläschchen mit Schnappverschluss | High Recovery | Nein | 100 Stück |
| 10616633 | 1,5 ml | 11-mm-Fläschchen mit Schnappverschluss | High Recovery | Nein | 1000 Stück |
| 12396818 | 1,2 ml | 11-mm-Fläschchen mit Schnappverschluss | Spitzboden | Nein | 100 Stück |
| 11387371 | 1,5 ml | 11 mm Snap-It-Fläschchen | Deepwell-Basis | Nein | 100 Stück |
| 10500303 | 1,5 ml | 11-mm-Fläschchen mit Bördelverschluss | High Recovery | Nein | 1000 Stück |
| 11553690 | 300 μl | Fläschchen mit 11 mm-Schnappverschluss | Fester Mikroeinsatz, konisch | Ja | 500 Stück |
| 11543730 | 2,0 ml | Fläschchen mit 11 mm-Schnappverschluss | Flachboden | Ja | 500 Stück |
| 12400088 | 475 μl | 11 mm Snap-It-Fläschchen | Fläschchen mit Einsatz | Nein | 100 Stück |
| 12410088 | 2 ml | Fläschchen mit 11 mm-Bördelverschluss | Flachboden | Ja | 100 Stück |
| 12480078 | 425 μl | 11 mm Fläschchen mit Bördel-/Schnappverschluss | Schmal, konisch | Nein | 12 Stück |
| 11981513 | 2 ml | Fläschchen mit 11 mm-Bördelverschluss | Flachboden | Ja | 100 Stück |
| 12163771 | 2 ml | 11 mm ColorBand Fläschchen mit Bördelverschluss | Flachboden | Blau | 100 Stück |
| 12173771 | 2 ml | 11 mm ColorBand Fläschchen mit Bördelverschluss | Flachboden | Grün | 100 Stück |
| 12183771 | 2 ml | 11 mm ColorBand Fläschchen mit Bördelverschluss | Flachboden | Rot | 100 Stück |
| 12193771 | 2 ml | 11 mm-Farbband-Fläschchen mit Bördelverschluss | Flachboden | Gelb | 100 Stück |
| 10008574 | 1,5 ml | Fläschchen mit 11 mm-Bördelverschluss | High Recovery | Nein | 100 Stück |
Artikelnummer. 11513790
Marke: Thermo Scientific™ 1.5HRCV
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Beschreibung
Diese 11-mm-Klarglasfläschchen eignen sich für Schnappverschlüsse oder Bördelverschlüsse aus Aluminium.
Verwenden Sie Thermo Scientific™ 11-mm-Klarglasfläschchen mit Bördelverschlüssen aus Aluminium. Diese hochwertigen 11-mm-Glasfläschchen (2 ml, 12 x 32 mm) sind für die meisten Autosampler-Marken geeignet. Sie werden aus hochwertigem 33 Expansion Borosilikat-Klarglas (Typ 1, Klasse A) hergestellt und erfüllen alle Anforderungen der US-, EU- und JPN-Pharmakopöen. Zur Wahl stehen die Marken Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ und Thermo Scientific™ Chromacol™.
- Die einfach zu befüllenden Fläschchen mit weitem Hals machen die Verwendung von Mikroeinsätzen mit 6 mm Durchmesser erforderlich
- Kennzeichnung von Probe und Volumen mit graduiertem Beschriftungsfeld auf bestimmten Fläschchen
- Maximale Probenextraktion ohne separate Einsätze mit Microsampling-Fläschchen und Fläschchen mit hoher Rückgewinnung
- Optimale Rückgewinnung kritischer polarer, labiler oder mit OH-Gruppen wechselwirkender Verbindungen durch Verwendung von silanisiertem (deaktiviertem) Glas (optional)
Wählen Sie den Einsatz für Ihre Probe
- Selbstausrichtende Polyspring-Einsätze zum Schutz vor Kanülenkontakt
- Precision-Point-Einsätze minimieren Probenverlust
- Pulled-Point-Einsätze als wirtschaftliche Alternative für unkritische Anwendungen
Kompatibel mit Autosamplern*
Kompatibel mit den meisten HPLC- und GC-Autosamplern
* Der Thermo Scientific Katalog für Säulen und Verbrauchsmaterialien enthält eine Übersicht zur Kompatibilität mit Autosamplern.
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | 11 mm High Recovery Vial mit Bördelverschluss, 1,5 ml |
| Durchmesser (metrisch) Öffnung | 11 mm |
| Innendurchmesser (metrisch) | 12 mm |
| Farbe | Klar |
| Außendurchmesser (metrisch) | 12 mm |
| Material | Glas |
| Volumen (metrisch) | 1,5 ml |
| Rückstandsvolumen (metrisch) | <4 μl |
| Basisausführung | High Recovery |
| Gesamtvolumen (metrisch) | 1,5 ml |
| Verschlusstyp | Bördel |
| Menge | 100 |
| Marking Spot | Nein |
| Volume (Metric) Usable | 1,3 ml |
| Höhe (metrisch) | 32 mm |
| Produkttyp | 11-mm-Fläschchen mit Bördelverschluss |
| Mehr anzeigen Weniger anzeigen |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.