Learn More
Thermo Scientific™ 11-mm-Glasfläschchen mit Bördelverschluss
Artikelnummer. 11563760
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0,3 ml
300 μl
425 μl
475 μl
500 μl
650μL
0,9 ml
1,0 ml
1,2 ml
1,5 ml
1,7 ml
2 ml
2,0 ml
2 ml
2,5 ml
4,0 ml
Produkttyp:
11-mm-Fläschchen mit Bördelverschluss
11-mm-Fläschchen mit Bördelverschluss, silanisiert
11-mm-Fläschchen mit Schnappverschluss
11-mm-Fläschchen mit Schnappverschluss, silanisiert
11 mm ColorBand Fläschchen mit Bördelverschluss
11 mm Fläschchen mit Bördel-/Schnappverschluss
11 mm Snap-It Fläschchen, silanisiert
11 mm Snap-It-Fläschchen
11 mm-Farbband-Fläschchen mit Bördelverschluss
Fläschchen mit 11 mm-Bördelverschluss
Fläschchen mit 11 mm-Schnappverschluss
Fläschchen mit Bördelverschluss
MacroVial Klarglasfläschchen mit eingeschmolzenem Einsatz und Snap-It, durchsichtiges Beschriftungsfeld
MacroVial mit eingeschmolzenem Einsatz, Snap-It Fläschchen, klar
Basisausführung:
Deepwell-Basis
Fester Mikroeinsatz, konisch
Flachboden
Fläschchen mit Einsatz
High Recovery
Konisch
Konischer Boden
Runder Boden
Schmal, konisch
Spitzboden
Marking Spot:
Blau
Gelb
Grün
Ja
Nein
No
Rot
Unit Size:
100 Stück
1000 Stück
12 Stück
500 Stück
Product Code. Volumen (metrisch) Produkttyp Basisausführung Marking Spot unitSize
11563760 4,0 ml 11-mm-Fläschchen mit Bördelverschluss Flachboden Nein 500 Stück
10147404 2 ml Fläschchen mit 11 mm-Bördelverschluss Flachboden Ja 100 Stück
13171703 2 ml Fläschchen mit 11 mm-Bördelverschluss Flachboden Nein 100 Stück
11915713 2 ml Fläschchen mit 11 mm-Bördelverschluss Flachboden Nein 100 Stück
12453718 650μL Fläschchen mit Bördelverschluss Konischer Boden No 12 Stück
12410068 500 μl MacroVial mit eingeschmolzenem Einsatz, Snap-It Fläschchen, klar Fester Mikroeinsatz, konisch Nein 100 Stück
10332825 500 μl MacroVial Klarglasfläschchen mit eingeschmolzenem Einsatz und Snap-It, durchsichtiges Beschriftungsfeld Fester Mikroeinsatz, konisch Ja 100 Stück
12420048 1,7 ml Fläschchen mit 11 mm-Bördelverschluss High Recovery Nein 100 Stück
12440068 2 ml 11-mm-Fläschchen mit Bördelverschluss, silanisiert Flachboden Nein 100 Stück
12450068 2 ml 11-mm-Fläschchen mit Bördelverschluss, silanisiert Flachboden Ja 100 Stück
13131703 2 ml 11 mm Snap-It Fläschchen, silanisiert Flachboden Nein 100 Stück
12400078 2 ml 11 mm Snap-It Fläschchen, silanisiert Flachboden Ja 100 Stück
11931563 2 ml 11 mm Snap-It-Fläschchen Flachboden Nein 100 Stück
10599375 2 ml 11 mm Snap-It-Fläschchen Flachboden Ja 100 Stück
10189184 1,7 ml 11 mm Snap-It-Fläschchen High Recovery Nein 100 Stück
12470068 1,5 ml 11 mm Snap-It Fläschchen, silanisiert High Recovery Nein 100 Stück
10625483 1,0 ml Fläschchen mit 11 mm-Bördelverschluss Konisch Nein -
10360951 1,0 ml Fläschchen mit 11 mm-Bördelverschluss Konisch Nein 500 Stück
11523780 2,5 ml Fläschchen mit 11 mm-Bördelverschluss Flachboden Nein 500 Stück
11563840 2,0 ml 11 mm Fläschchen mit Bördel-/Schnappverschluss Flachboden Nein 1000 Stück
12089143 2,0 ml 11-mm-Fläschchen mit Bördelverschluss Runder Boden Ja 500 Stück
10207234 2,0 ml Fläschchen mit 11 mm-Bördelverschluss Flachboden Ja 500 Stück
11543780 0,9 ml 11-mm-Fläschchen mit Bördelverschluss Fläschchen mit Einsatz Nein 500 Stück
10798345 0,3 ml Fläschchen mit 11 mm-Bördelverschluss Fläschchen mit Einsatz Ja 500 Stück
10583703 1,5 ml 11-mm-Fläschchen mit Schnappverschluss, silanisiert High Recovery Nein 100 Stück
11523790 1,5 ml 11-mm-Fläschchen mit Schnappverschluss High Recovery Nein 100 Stück
10616633 1,5 ml 11-mm-Fläschchen mit Schnappverschluss High Recovery Nein 1000 Stück
12396818 1,2 ml 11-mm-Fläschchen mit Schnappverschluss Spitzboden Nein 100 Stück
11387371 1,5 ml 11 mm Snap-It-Fläschchen Deepwell-Basis Nein 100 Stück
11513790 1,5 ml 11-mm-Fläschchen mit Bördelverschluss High Recovery Nein 100 Stück
10500303 1,5 ml 11-mm-Fläschchen mit Bördelverschluss High Recovery Nein 1000 Stück
11553690 300 μl Fläschchen mit 11 mm-Schnappverschluss Fester Mikroeinsatz, konisch Ja 500 Stück
11543730 2,0 ml Fläschchen mit 11 mm-Schnappverschluss Flachboden Ja 500 Stück
12400088 475 μl 11 mm Snap-It-Fläschchen Fläschchen mit Einsatz Nein 100 Stück
12410088 2 ml Fläschchen mit 11 mm-Bördelverschluss Flachboden Ja 100 Stück
12480078 425 μl 11 mm Fläschchen mit Bördel-/Schnappverschluss Schmal, konisch Nein 12 Stück
11981513 2 ml Fläschchen mit 11 mm-Bördelverschluss Flachboden Ja 100 Stück
12163771 2 ml 11 mm ColorBand Fläschchen mit Bördelverschluss Flachboden Blau 100 Stück
12173771 2 ml 11 mm ColorBand Fläschchen mit Bördelverschluss Flachboden Grün 100 Stück
12183771 2 ml 11 mm ColorBand Fläschchen mit Bördelverschluss Flachboden Rot 100 Stück
12193771 2 ml 11 mm-Farbband-Fläschchen mit Bördelverschluss Flachboden Gelb 100 Stück
10008574 1,5 ml Fläschchen mit 11 mm-Bördelverschluss High Recovery Nein 100 Stück
42 options
Product Code. 11563760
Brand: Thermo Scientific™ 4CV
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
View alternative products
Diese 11-mm-Klarglasfläschchen eignen sich für Schnappverschlüsse oder Bördelverschlüsse aus Aluminium.
Verwenden Sie Thermo Scientific™ 11-mm-Klarglasfläschchen mit Bördelverschlüssen aus Aluminium. Diese hochwertigen 11-mm-Glasfläschchen (2 ml, 12 x 32 mm) sind für die meisten Autosampler-Marken geeignet. Sie werden aus hochwertigem 33 Expansion Borosilikat-Klarglas (Typ 1, Klasse A) hergestellt und erfüllen alle Anforderungen der US-, EU- und JPN-Pharmakopöen. Zur Wahl stehen die Marken Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ und Thermo Scientific™ Chromacol™.
Wählen Sie das passende Fläschchen für Ihre Erfordernisse
  • Die einfach zu befüllenden Fläschchen mit weitem Hals machen die Verwendung von Mikroeinsätzen mit 6 mm Durchmesser erforderlich
  • Kennzeichnung von Probe und Volumen mit graduiertem Beschriftungsfeld auf bestimmten Fläschchen
  • Maximale Probenextraktion ohne separate Einsätze mit Microsampling-Fläschchen und Fläschchen mit hoher Rückgewinnung
  • Optimale Rückgewinnung kritischer polarer, labiler oder mit OH-Gruppen wechselwirkender Verbindungen durch Verwendung von silanisiertem (deaktiviertem) Glas (optional)
Wählen Sie den Einsatz für Ihre Probe
  • Selbstausrichtende Polyspring-Einsätze zum Schutz vor Kanülenkontakt
  • Precision-Point-Einsätze minimieren Probenverlust
  • Pulled-Point-Einsätze als wirtschaftliche Alternative für unkritische Anwendungen
Kompatibel mit Autosamplern*
Kompatibel mit den meisten HPLC- und GC-Autosamplern
* Der Thermo Scientific Katalog für Säulen und Verbrauchsmaterialien enthält eine Übersicht zur Kompatibilität mit Autosamplern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Beschreibung 11-mm-Fläschchen mit Bördelverschluss, weite Öffnung
Durchmesser (metrisch) Öffnung 11 mm
Innendurchmesser (metrisch) 15 mm
Farbe Klar
Außendurchmesser (metrisch) 15 mm
Material Glas
Volumen (metrisch) 4,0 ml
Rückstandsvolumen (metrisch) <500 μl
Basisausführung Flachboden
Gesamtvolumen (metrisch) 4 ml
Verschlusstyp Bördel
Menge 500
Verschlussgröße 11 mm
Marking Spot Nein
Volume (Metric) Usable 3,5 ml
Höhe (metrisch) 46 mm
Produkttyp 11-mm-Fläschchen mit Bördelverschluss
Show More Show Less
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.