Learn More
Thermo Scientific™ Snap-It Autosampler-Kits mit unmontierten, 11-mm-Braunglasfläschchen mit Bördelverschüssen
Artikelnummer. 11593790
Click to view available options
Marking Spot:
Ja
Nein
Verschlusstyp:
Bördelkappe (oben offen, 5,5-mm-Öffnung)
Bördelverschluss
Snap-It Kappe (oben offen, 6-mm-Öffnung)
Packungsgröße:
100 Stück
500 Stück
Artikelnummer. 11593790
Marke: Thermo Scientific™ 2CV(A)STCP
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie Zeit und verringern Sie mit diesem Komfort-Kit das Risiko von Kontaminationen. Jedes Kit enthält 100 Braunglasfläschchen und 100 Bördelverschlüsse mit vormontierten Septa.
Sparen Sie Zeit bei der Probenvorbereitung und reduzieren Sie das Risiko einer Kontamination mit den Thermo Scientific™ Komfort-Kits mit 11 mm-Braunglasfläschchen mit Bördelverschlüssen (nicht montiert). Jedes Kit enthält 100 Braunglasfläschchen und 100 Bördelkappen mit vormontierten Septa. Wiederverwendbare Tabletts mit zwei Fächern schützen Fläschchen und Verschlüsse und halten zusammengehörige Artikel zusammen. Durch transparente Tabletts sind vorhandene Artikel auch ohne Öffnen der Behälter auf einen Blick zu sehen. Zur Wahl stehen die Marken Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ und Thermo Scientific™ Chromacol™.
Mit diesen praktischen Kits werden alle Elemente griffbereit und staubgeschützt aufbewahrt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung 2-ml-Braunglasfläschchen mit Bördelverschluss; 11-mm-Bördelverschluss, Einsatz aus Silikon/PTFE
Farbe Braun
Material Glas, PTFE, Silikon
Volumen (metrisch) 2 ml
Septum Silikon/PTFE
Anzahl pro Packung 100
Verschlusstyp Bördelverschluss
Verschlussgröße 11 mm
Marking Spot Ja
Zur Verwendung mit (Geräte) Analytische GC- und HPLC-Autosampler der meisten Hersteller
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.