Learn More
Thermo Scientific™ Snap-It Autosampler-Kits mit unmontierten, 11-mm-Braunglasfläschchen mit Bördelverschüssen
Artikelnummer. 12410098
Change view
Click to view available options
Marking Spot:
Ja
Nein
Verschlusstyp:
Bördelkappe (oben offen, 5,5-mm-Öffnung)
Bördelverschluss
Snap-It Kappe (oben offen, 6-mm-Öffnung)
Packungsgröße:
100 Stück
500 Stück
Artikelnummer. Marking Spot Verschlusstyp unitSize
12410098 Nein Bördelkappe (oben offen, 5,5-mm-Öffnung) 500 Stück
10597815 Ja Bördelkappe (oben offen, 5,5-mm-Öffnung) -
10680066 Ja Snap-It Kappe (oben offen, 6-mm-Öffnung) 100 Stück
11593790 Ja Bördelverschluss 100 Stück
11553790 Ja - 100 Stück
5 options
Artikelnummer. 12410098
Marke: Thermo Scientific™ C401288A
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie Zeit und verringern Sie mit diesem Komfort-Kit das Risiko von Kontaminationen. Jedes Kit enthält 100 Braunglasfläschchen und 100 Bördelverschlüsse mit vormontierten Septa.
Sparen Sie Zeit bei der Probenvorbereitung und reduzieren Sie das Risiko einer Kontamination mit den Thermo Scientific™ Komfort-Kits mit 11 mm-Braunglasfläschchen mit Bördelverschlüssen (nicht montiert). Jedes Kit enthält 100 Braunglasfläschchen und 100 Bördelkappen mit vormontierten Septa. Wiederverwendbare Tabletts mit zwei Fächern schützen Fläschchen und Verschlüsse und halten zusammengehörige Artikel zusammen. Durch transparente Tabletts sind vorhandene Artikel auch ohne Öffnen der Behälter auf einen Blick zu sehen. Zur Wahl stehen die Marken Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ und Thermo Scientific™ Chromacol™.
  • Einschließlich 100 Fläschchen (2 ml) und separat verpackter montierter Aluminiumverschlüsse mit Septa aus PTFE/rotem Gummi
  • Aufbewahrungsbox mit zwei Fächern für den Labortisch
  • Alle Elemente werden griffbereit und staubgeschützt aufbewahrt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Verschlussfarbe Silber
Beschreibung Braunglas, Aluminiumversiegelung, Septum aus PTFE/rotem Gummi, 2 ml
Innendurchmesser (metrisch) 12 mm
Farbe Bernsteinfarben
Material Glas, PTFE, Naturkautschuk
Vorgeschlitzt No
Volumen (metrisch) 2 ml
Septum PTFE/rotes Gummi
Enthält Fläschchen: C4012-2, Verschluss: C4011-1AHP
Anzahl pro Packung 500
Gesamtvolumen (metrisch) 2 ml
Verschlussmaterial Aluminium
Verschlusstyp Bördelkappe (oben offen, 5,5-mm-Öffnung)
Verschlussgröße 11 mm
Marking Spot Nein
Septa Size (Metric) 11 mm
Höhe (metrisch) 32 mm
Produkttyp Nicht montiertes Komfort-Kit für Fläschchen mit Bördelverschluss
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.