Learn More
Thermo Scientific™ Snap-It Autosampler-Kits mit unmontierten, 11-mm-Klarglasfläschchen mit Bördelverschluss
Artikelnummer. 11508220 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Marking Spot:
Ja
Nein
Verschlussfarbe:
Blau
Rosa
Silber
klar
Verschlusstyp:
Bördelkappe (oben offen, 5,5-mm-Öffnung)
Bördelkappe (oben offen, 6-mm-Öffnung)
Bördelkappe (oben offen, 6 mm-Öffnung)
Crimp Top
Schnappverschluss (oben offen, 6-mm-Öffnung)
Schnappverschluss (oben offen, 6 mm-Öffnung)
Snap-It Kappe (oben offen, 6-mm-Öffnung)
Snap-It Kappe (oben offen, 6 mm-Öffnung)
Septum:
Gummi/PTFE Typ 7
PTFE/Gummi
PTFE/Silikon
PTFE/rotes Gummi
Seal 2000
Silikon / PTFE
Weiches blaues Silikon/PTFE
Packungsgröße:
100 Stück
1000 Stück
500 Stück
Artikelnummer. 11508220
Marke: Thermo Scientific™ HPG
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie Zeit und verringern Sie mit diesem Komfort-Kit das Risiko von Kontaminationen. Jedes Kit enthält 100 Klarglasfläschchen und 100 Bördelverschlüsse mit vormontierten Septa.
Sparen Sie Zeit bei der Probenvorbereitung und reduzieren Sie das Risiko von Kontaminationen mit den Thermo Scientific™ Komfort-Kits mit 11-mm-Klarglasfläschchen mit Bördelverschluss (nicht montiert). Jedes Kit enthält 100 Klarglasfläschchen und 100 Bördelverschlüsse mit vormontierten Septa. Wiederverwendbare Tabletts mit zwei Fächern schützen Fläschchen und Verschlüsse und halten zusammengehörige Artikel zusammen. Durch transparente Tabletts sind vorhandene Artikel auch ohne Öffnen der Behälter auf einen Blick zu sehen. Zur Wahl stehen die Marken Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ und Thermo Scientific™ Chromacol™.
Wählen Sie aus einer Vielzahl von Autosamplerfläschchen-Kits.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Verschlussfarbe Silber
Beschreibung 2-ml-Fläschchen mit Bördelverschluss und Gummi-/PTFE-Dichtung Typ 7
Innendurchmesser (metrisch) 12 mm
Farbe Transparent
Material Glas, PTFE, Gummi
Vorgeschlitzt No
Volumen (metrisch) 2 ml
Septum Gummi/PTFE Typ 7
Enthält Fläschchen: 2-CV, Verschluss: 11-AC7
Anzahl pro Packung 100 Pk.
Gesamtvolumen (metrisch) 2 ml
Verschlussmaterial Aluminium
Verschlusstyp Bördelkappe (oben offen, 6-mm-Öffnung)
Höhe (metrisch) 32 mm
Typ Select-Kit mit unmontierten Fläschchen mit Bördelverschluss
Verschlussgröße 11 mm
Marking Spot Ja
Zur Verwendung mit (Geräte) Agilent GC-Geräte
Septa Size (Metric) 11 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.