Learn More
- Home
- Products
- Fläschchen
- Autosamplerfläschchen, Einsätze und Verschlüsse
- Kits mit Autosamplerfläschchen und Verschlüssen für die Chromatographie
- Thermo Scientific™ Snap-It Autosampler-Kits mit unmontierten, 11-mm-Klarglasfläschchen mit Bördelverschluss
Thermo Scientific™ Snap-It Autosampler-Kits mit unmontierten, 11-mm-Klarglasfläschchen mit Bördelverschluss
Artikelnummer. 12400098 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte| Artikelnummer. | Marking Spot | Verschlussfarbe | Verschlusstyp | Septum | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 12400098 | Nein | Silber | Bördelkappe (oben offen, 5,5-mm-Öffnung) | PTFE/rotes Gummi | 500 Stück |
| 10220435 | Ja | Blau | Bördelkappe (oben offen, 6-mm-Öffnung) | PTFE/Silikon | 100 Stück |
| 13181763 | Nein | Rosa | Schnappverschluss (oben offen, 6 mm-Öffnung) | PTFE/Gummi | - |
| 12443808 | Nein | Silber | Bördelkappe (oben offen, 5,5-mm-Öffnung) | PTFE/rotes Gummi | 100 Stück |
| 10547815 | Ja | Silber | Bördelkappe (oben offen, 5,5-mm-Öffnung) | PTFE/rotes Gummi | 100 Stück |
| 12473808 | Nein | Silber | Bördelkappe (oben offen, 5,5-mm-Öffnung) | PTFE/rotes Gummi | 500 Stück |
| 12403818 | Ja | Silber | Bördelkappe (oben offen, 5,5-mm-Öffnung) | PTFE/rotes Gummi | 500 Stück |
| 12413818 | Nein | Silber | Bördelkappe (oben offen, 5,5-mm-Öffnung) | Seal 2000 | 100 Stück |
| 12453788 | Nein | klar | Schnappverschluss (oben offen, 6 mm-Öffnung) | PTFE/rotes Gummi | 100 Stück |
| 12483788 | Nein | klar | Snap-It Kappe (oben offen, 6-mm-Öffnung) | PTFE/Silikon | 100 Stück |
| 12671096 | Nein | Rosa | Snap-It Kappe (oben offen, 6 mm-Öffnung) | PTFE/Silikon | 100 Stück |
| 11508220 | Ja | Silber | Bördelkappe (oben offen, 6-mm-Öffnung) | Gummi/PTFE Typ 7 | 100 Stück |
| 11528220 | Ja | Silber | Bördelkappe (oben offen, 6 mm-Öffnung) | Weiches blaues Silikon/PTFE | 100 Stück |
| 11573790 | Ja | Blau | Schnappverschluss (oben offen, 6-mm-Öffnung) | PTFE/Silikon | 100 Stück |
| 10727774 | Ja | Blau | Schnappverschluss (oben offen, 6-mm-Öffnung) | PTFE/Silikon | 1000 Stück |
| 11563790 | Ja | Blau | Schnappverschluss (oben offen, 6-mm-Öffnung) | PTFE/Gummi | 100 Stück |
| 11543790 | Ja | Silber | Bördelkappe (oben offen, 6-mm-Öffnung) | PTFE/Gummi | 100 Stück |
| 11518220 | Ja | Silber | Bördelkappe (oben offen, 6-mm-Öffnung) | PTFE/Silikon | 100 Stück |
| 11588220 | Ja | Silber | Bördelkappe (oben offen, 6 mm-Öffnung) | PTFE/Silikon | 100 Stück |
| 11568220 | Ja | Silber | Crimp Top | Gummi/PTFE Typ 7 | 100 Stück |
| 11598210 | Ja | Silber | Bördelkappe (oben offen, 6 mm-Öffnung) | PTFE/Gummi | 100 Stück |
| 10472902 | Ja | Silber | Bördelkappe (oben offen, 6 mm-Öffnung) | PTFE/Gummi | 1000 Stück |
| 11583790 | Ja | Silber | Bördelkappe (oben offen, 6 mm-Öffnung) | Silikon / PTFE | 100 Stück |
| 10316782 | Ja | Silber | Bördelkappe (oben offen, 6 mm-Öffnung) | Silikon / PTFE | 1000 Stück |
| 12420058 | Nein | Silber | Bördelkappe (oben offen, 5,5-mm-Öffnung) | PTFE/rotes Gummi | 100 Stück |
Product Code. 12400098
Brand: Thermo Scientific™ C401288
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
View alternative products
Description
Sparen Sie Zeit bei der Probenvorbereitung und reduzieren Sie das Risiko von Kontaminationen mit den Thermo Scientific™ Komfort-Kits mit 11-mm-Klarglasfläschchen mit Bördelverschluss (nicht montiert). Jedes Kit enthält 100 Klarglasfläschchen und 100 Bördelverschlüsse mit vormontierten Septa. Wiederverwendbare Tabletts mit zwei Fächern schützen Fläschchen und Verschlüsse und halten zusammengehörige Artikel zusammen. Durch transparente Tabletts sind vorhandene Artikel auch ohne Öffnen der Behälter auf einen Blick zu sehen. Zur Wahl stehen die Marken Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ und Thermo Scientific™ Chromacol™.
- Einschließlich 100 Fläschchen (2 ml) und separat verpackter montierter Aluminiumverschlüsse mit Septa aus PTFE/rotem Gummi
- Aufbewahrungsbox mit zwei Fächern für den Labortisch
- Alle Elemente werden griffbereit und staubgeschützt aufbewahrt
Specifications
Specifications
| Verschlussfarbe | Silber |
| Beschreibung | Klarglas, Aluminiumversiegelung, Septum aus PTFE/rotem Gummi, 2 ml |
| Innendurchmesser (metrisch) | 12 mm |
| Farbe | Durchsichtig |
| Material | Glas, PTFE, Naturkautschuk |
| Vorgeschlitzt | No |
| Volumen (metrisch) | 2 ml |
| Septum | PTFE/rotes Gummi |
| Enthält | Fläschchen: C4012-1, Verschluss: C4011-1AHP |
| Anzahl pro Packung | 500 Pk. |
| Gesamtvolumen (metrisch) | 2 ml |
| Verschlussmaterial | Aluminium |
| Verschlusstyp | Bördelkappe (oben offen, 5,5-mm-Öffnung) |
| Verschlussgröße | 11 mm |
| Marking Spot | Nein |
| Septa Size (Metric) | 11 mm |
| Höhe (metrisch) | 32 mm |
| Produkttyp | Nicht montiertes Komfort-Kit für Fläschchen mit Bördelverschluss |
| Show More Show Less |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.