Learn More
(11RS)-8-Chlor-11-fluor-11-(piperidin-4-yl)-6,11-dihydro-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin, Mikromol™
Artikelnummer. 17923466
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17923466 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17923466 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM3528.010025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
(11RS)-8-Chlor-11-fluor-11-(piperidin-4-yl)-6,11-dihydro-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 11-Fluoro Desloratadine
CAS 298220-99-2
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 11-Fluoro Desloratadine
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C19 H20 Cl F N2
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym 8-Chloro-11-fluoro-6,11-dihydro-11-(4-piperidinyl)-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine, (11RS)-8-chloro-11-fluoro-11-(piperidin-4-yl)-6,11-dihydro-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine, Desloratadine Imp. A (EP), Desloratadine Impurity A
InChI-Formel InChI=1S/C19H20ClFN2/c20-16-5-6-17-14(12-16)4-3-13-2-1-9-23-18(13)19(17,21)15-7-10-22-11-8-15/h1-2,5-6,9,12,15,22H,3-4,7-8,10-11H2
SMILES FC1(C2CCNCC2)c3ccc(Cl)cc3CCc4cccnc14
IUPAC-Name 8-Chlor-11-Fluor-11-piperidin-4-yl-5,6-dihydroBenzo[1,2]Cyclohepta[2,4-b]pyridin
Molekulargewicht (g/mol) 330.83
Menge 25 mg
Formelmasse 330,1299 g/mol