Learn More
(11Z,14Z)-Ethyl-Icosa-11,14-dienoat, TRC
Artikelnummer. 30369572
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30369572 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30369572 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE10321550MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (11Z,14Z)-Ethyl Icosa-11,14-dienoate
CAS 103213-62-3
Summenformel C22H40O2
Menge 50 mg
Synonym (11Z,14Z)-11,14-Eicosadienoioc Acid Ethyl Ester, (Z,Z)-11,14-Eicosadienoic Acid Ethyl Ester
InChI-Formel InChI=1S/C22H40O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22(23)24-4-2/h8-9,11-12H,3-7,10,13-21H2,1-2H3/b9-8-,12-11-
SMILES CCCCC\C=C/C\C=C/CCCCCCCCCC(=O)OCC
IUPAC-Name ethyl-(11Z,14Z)-icosa-11,14-dienoat
Molekulargewicht (g/mol) 336.55
Formelmasse 336.3028