Learn More
12-Azidododecylphosphonsäure, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15426647
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15426647 250 mg 250 Milligramm
15416647 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15426647 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H33784.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 721457-32-5 | C12H26N3O3P | 291.332 g/mol
This coupling agent specifically reacts with alkyne functions to form the corresponding 1,2,3-triazole via a copper-free 1,3-dipolar cycloaddition.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Dieses Kopplungsmittel reagiert spezifisch mit Alkyne-Funktionen, um das entsprechende 1,2,3-Triazol über eine kupferfreie 1,3-dipolare Cycloaddition zu bilden.
Hinweise
Im Kühlschrank lagern. Vor Wärme schützen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 721457-32-5
Summenformel C12H26N3O3P
Molekulargewicht (g/mol) 291.332
MDL-Nummer MFCD17012690
InChI-Schlüssel WHRLXOVKIALVOF-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 97638952
IUPAC-Name 12-Azidododecylphosphonsäure
SMILES C(CCCCCCP(=O)(O)O)CCCCCN=[N+]=[N-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 12-Azidododecylphosphonic acid
Schmelzpunkt 83°C to 85°C
Strukturformel N3(CH2)12P(O)(OH)2
Menge 250 mg
Formelmasse 291.33
Reinheit (%) 95%