Learn More
Hamilton™ SoftGrip 12-Kanal-Pipette mit verstellbarem Volumen
Artikelnummer. 12346239
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
30 bis 300 μl
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) unitSize
12346239 30 bis 300 μl 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12346239 Lieferant Hamilton™ Lieferanten-Nr. 5501956
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Einzigartiger, langer Auswerferhebel und beweglicher Unterkörper lassen sich um 360° drehen.° relativ zum Griff, um maximalen Komfort für Links- und Rechtshänder zu gewährleisten.
  • Lautstärkebereich-30 μL bis 300 μL
  • Kanäle – 12
  • Farbe: Ziegelrot
  • Genauigkeit bei 100 Prozent Volumen 1,00 ± %
  • Genauigkeit bei 10 % Volumen 2,40 ± %
  • Präzision bei 100 % Volumen 0,50 ± %
  • Präzision bei 10 % Volumen 1,20 ± %
  • Schritte 0,2 μL
  • Autoklavierbar – Ja
  • Feldkalibrierung – Ja
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Farbe Rot
Modell Einstellbar
Anzahl Kanäle 12
Produktlinie SoftGrip
Typ Pipette mit manuell einstellbarem Volumen
Volumen (metrisch) 30 bis 300 μl