Learn More
12-Chlor-5-Dodecyn, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11405596
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11405596 5 g 5 Gramm
11415596 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11405596 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20730.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 42513-36-0
Summenformel C12H21Cl
Molekulargewicht (g/mol) 200.75
MDL-Nummer MFCD00464356
InChI-Schlüssel DJJGBABLSKSRGV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 12-chloro-5-dodecyne, 5-dodecyne, 12-chloro, 1-chloro-7-dodecyne, 12-chloranyldodec-5-yne, 12-chloro-dodec-5-yne, acmc-1ao5f, n-butyl 6-chlorohexyl acetylene
PubChem CID 123509
IUPAC-Name 12-Chlorododec-5-in
SMILES CCCCC#CCCCCCCCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 12-Chloro-5-dodecyne
Menge 5 g
Formelmasse 198.74
Reinheit (%) 98%