Learn More
Hamilton Abgabeschlauch, 12 Gauge, konisch
Beschreibung
- 12-Gauge-Dosierrohr-Baugruppe (PN: 10106149) für präzise Flüssigkeitsdosierung konzipiert
- Beinhaltet eine präzisionsgefertigte 0,25 in. - 28 (UNF) PEEK Befestigung für sichere Verbindungen
- Geliefert mit 54 in. (1.372 mm) 12-Gauge FEP-Rohre
- Rohrmaße: 0,117 in. O.D. x 0,085 in. I.D. (2,972 mm O.D. x 2,159 mm I.D.)
- Ausgestattet mit Dehnentlastungsfedern, um die Haltbarkeit zu erhöhen und die Belastung der Schläuche zu verringern
- Verfügt über eine konische Spitze zur Optimierung der Dosiergenauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Pumpenschläuche |
| Länge (angloamerikanisch) | 54 in. |