Learn More
Hamilton 12-Gauge-Füllrohr, stumpf
Artikelnummer. 31257796
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (angloamerikanisch):
48 in.
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (angloamerikanisch) Packungsgröße
31257796 48 in. 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31257796 Lieferant Hamilton Lieferanten-Nr. 10106148
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Länge 1219 mm Rohr mit 12 Gauge, konstruiert für zuverlässigen Flüssigkeitstransfer. Verfügt über stumpfe Enden für gleichmäßige und kontrollierte Füllung.
  • 12-Gauge-Füllrohr-Baugruppe (PN: 10106148) entwickelt für einen zuverlässigen Flüssigkeitstransfer
  • Beinhaltet eine präzisionsgefertigte 0,25 in. - 28 (UNF) PEEK Befestigung für sichere Verbindungen
  • Geliefert mit 48 in. (1.219 mm) 12-Gauge FEP-Rohre
  • Rohrmaße: 0,117 in. O.D. x 0,085 in. I.D. (2,972 mm O.D. x 2,159 mm I.D.)
  • Ausgestattet mit Dehnentlastungsfedern, um die Haltbarkeit zu erhöhen und die Belastung der Schläuche zu verringern
  • Verfügt über ein stumpfes Ende für einfaches Einführen in ein Flüssigkeitsreservoir
Spezifikation
Produkttyp Pumpenschläuche
Länge (angloamerikanisch) 48 in.