Learn More
12-Molybdophosphorsäure-Hydrat, Mo >47.5 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11302797
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11302797 100 g 100 Gramm
11392787 25 g 25 Gramm
11312797 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11302797 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L15827.22
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 51429-74-4 | H3Mo12O40P | 1825.40 g/mol
12-Molybdophosphoric acid hydrate is used as a precursor to hybrid organic-inorganic based molecular batteries with application as cation-insertion electrode. It finds application as an analytical reagent in thin layer chromatography for staining phenolics, hydrocarbon waxes, alkaloids and steroids. It acts as a reactant for the preparation of catalysts for the nitration of aromatic compounds, highly dispersed MoOx/CNTs (carbon nanotubes) as a support for Pt catalysts and anchored Wilkinson catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
12-Molybdatphosphorsäure Hydrat wird als Vorstufe für hybride molekulare Batterien auf organisch-anorganischer Basis zur Anwendung als Kationeneinsteck-Elektrode verwendet. Es dient als analytisches Reagenz in der Dünnschichtchromatographie zur Färbung von Phenolen, Kohlenwasserstoffwachsen, Alkaloiden und Steroiden. Es fungiert als Reaktionsmittel bei der Herstellung von Katalysatoren zur Nitrierung aromatischer Verbindungen, hoch dispergierter MoOx/CNTs (Kohlenstoff-Nanoröhrchen) als Träger für Pt-Katalysatoren und verankerten Wilkinson-Katalysatoren.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Ethanol und Ether.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit organischen Materialien und pulverförmigen Metallen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 51429-74-4
Summenformel H3Mo12O40P
Molekulargewicht (g/mol) 1825.40
MDL-Nummer MFCD00149913
InChI-Schlüssel FEFSFHGZSNHJEL-UHFFFAOYSA-N
Synonym Molybdophosphoric acid
IUPAC-Name Phosphorsäuredodekamolybdänhexatriacontaoxidandiid
SMILES [O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].OP(O)(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 12-Molybdophosphoric acid hydrate
Schmelzpunkt 78°C to 90°C
Dichte 3.15
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Hinweise zum Prozentgehalt Mo > 47.5 %
Menge 100 g
UN-Nummer UN3085
Merck Index 14,7342
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,ethanol and ether.
Formelmasse 1825.25 (Anhydrous)