Learn More
Labconco™ Trockenkammer für FreeZone™ Gefriertrocknungssysteme, PTFE-beschichtet
Artikelnummer. 15954650 Alle ansehen Labconco Corporation Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Anzahl Ports:
12
16
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Anzahl Ports unitSize
15954650 12 1 Stück
15968132 16 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15954650 Lieferant Labconco™ Lieferanten-Nr. 7522801
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Trockenkammer mit korrosionsbeständigem Innenraum für die Verwendung mit FreeZone™ Gefriertrocknern.
  • Trockenkammer aus Edelstahl Typ 304 mit korrosionsbeständiger PTFE-beschichteter Innenauskleidung
  • Beinhaltet einen Acryldeckel mit Neoprendichtung, Verriegelungsstift und Neoprenventile mit geformten Kunststoffknöpfen für 1/2-in.- und 3/4-in.-Adapter.
  • Zur Verwendung mit FreeZone™ Gefriertrockner mit 1, 2,5, 4,5, 6, 8, 12 oder 18 Litern Fassungsvermögen
Spezifikation
Typ Trockenkammer
Anzahl Einschübe 0
Material PTFE-beschichteter Edelstahl
Anzahl Ports 12
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Anbringung von Kolben an Gefriertrocknungssysteme oder zur Aufnahme großer Probenmengen
Zur Verwendung mit (Geräte) FreeZone™ Gefriertrockner
Durchmesser (angloamerikanisch) 8 in.
Höhe (angloamerikanisch) 9,75 in.
Gewicht (angloamerikanisch) 10 lb.