Learn More
BRAND™ 12-Well-Einsatz 2in1, PC-Membran
Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Porengröße:
0,4 μm
8 μm
Anzahl pro Packung:
48 x 1
4 x 9
Packungsgröße:
36 Stück
48 Stück
Beschreibung
- Einsätze in hängender oder stehender Position verwenden
- Für 12-Mikrotiterplatten oder Kulturschalen
- Gleichmäßiges und kontrolliertes Zellwachstum durch Oberflächenbehandlung ohne Beschichtungen
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | 12-Well Einsatz 2-in-1, PC-Membran 0.4 μm, Multipack |
| Material | Polycarbonat |
| Porengröße | 0,4 μm |
| Anzahl pro Packung | 4 x 9 |
| Sterilität | Steril |
| Anzahl Wells | 12 |