Learn More
BRAND™ 12-Well-Einsatz 2in1, PC-Membran
Artikelnummer. 16164957 Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Porengröße:
0,4 μm
8 μm
Anzahl pro Packung:
48 x 1
4 x 9
Packungsgröße:
36 Stück
48 Stück
Artikelnummer. 16164957
Marke: BRAND™ 782726
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die cellGrade™ plus Oberfläche der Membranen gewährleistet eine hervorragende Zellhaftung und ein hervorragendes Wachstum. Die hochtransparenten Membranen bieten eine gute Sichtbarkeit Ihrer Zellkulturen, und die hohe Porendichte trägt zu einer guten Permeabilität bei.
  • Einsätze in hängender oder stehender Position verwenden
  • Für 12-Mikrotiterplatten oder Kulturschalen
  • Gleichmäßiges und kontrolliertes Zellwachstum durch Oberflächenbehandlung ohne Beschichtungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung 12-Well Einsatz 2-in-1, PC-Membran 8 μm
Material Polycarbonat
Porengröße 8 μm
Anzahl pro Packung 48 x 1
Sterilität Steril
Anzahl Wells 12