Beschreibung
- Einsätze in hängender oder stehender Position verwenden
- Für 12-Mikrotiterplatten oder Kulturschalen
- Gleichmäßiges und kontrolliertes Zellwachstum durch Oberflächenbehandlung ohne Beschichtungen
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | 12-Well Einsatz 2-in-1, PET-Membran 0.4 μm, Multipack |
| Material | PET |
| Porengröße | 0,4 μm |
| Anzahl pro Packung | 4 x 9 |
| Sterilität | Steril |
| Anzahl Wells | 12 |