Learn More
HUBER Ministat 125 mit Pilot ONE
Artikelnummer. 13341399
Change view
Click to view available options
Spannung:
220/240 V
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Spannung unitSize
13341399 220/240 V 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 13341399
Marke: HUBER 2014.0011.01
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die kleinsten Kältethermostate der Welt, die ermöglichen einen Betrieb auf engstem Raum: in einem Laborabzug oder innerhalb von technischen Anlagen. Die Geräte umfangreich ausgestattet sind und bieten genügend Leistung zur Temperierung von Photometern, Refraktometern, Viskosimetern, Destillationsapparaturen, Reaktoren, usw.
Klein und leistungsstark
  • Kleine Stellfläche; kann an kleinen Orten wie einem Laborabzug oder in einer technischen Anlage platziert werden
  • Temperaturkontrolle von Photometern, Refraktometern, Viskosimetern, Destillationsanlagen, Reaktionsgefäßen und Minianlagen
  • Durch die Öffnung des Bads können Objekte direkt in einem 2.75 l-Thermostatbad thermoreguliert werden
  • Eine leistungsstarke Druckansaugpumpe mit verstellbarer Drehzahl gewährleistet optimale Zirkulation
  • Der maximale Druck kann reguliert werden, um empfindliche Geräte vor Bruch zu schützen
  • Analoge Anschlüsse ermöglichen die Integration in Anlage- und Prozessleitsysteme
Pilot ONE Regler
  • Professionell mit komfortabler Navigation und Plug-und-Play-Technologie
  • Brillanter Farb-TFT-Touchscreen mit 5.7 in. und grafischen Funktionen
  • Wichtige Betriebsparameter und Temperaturen werden klar angezeigt
  • Favoriten-Menü, Ein-Klick-Bedienung und integriertes Glossar für einfache Bedienung
  • Integrierte ISB- und Ethernet-Anschlüsse ermöglichen die Verbindung mit einem PC oder Netzwerk
  • Programmgeber mit Kalender- und Uhr-Funktionen
Weitere Merkmale
  • Übertemperatur- und Unterniveauschutz
  • Sicherheitsklasse III/FL (DIN 12876); Schutzklasse IP20
  • 5-point calibration
  • Pt100 Sensoranschluss
  • Pumpenverbindung: M16x1 AG männlich
  • Natürliche R290-Kältemittel
Specifications
Reglertyp Pilot Eins
Kühlleistung 100°C bei 0,3 kW, 20°C bei 0,3 kW, 0°C bei 0,21 kW, -10°C (bei 0,15 kW)
Pumpentyp Zirkulation
Temperaturbereich -25°C bis +150°C
Display Farb-TFT
Eigenschaften TFT Touchscreen Display , E-grade Fuction, Integrated Programmer, USB Inferance, Ethernet Inferance, RS232 inferance, Plug and play control technology, Compatible with spycontrol,Easy control operating concept, Protection safety fuction, Natural refrigerant
Heizleistung 0,9 - 1 kW
Modell Ministat 125
Pumpenkapazität Druckpumpe: 22 l/min; 0,7 bar
Saugpumpe: 16 l/min; 0,4 bar
Sicherheitsglas 3/FL
Temperaturstabilität ±0,02 °C
Gewährleistung 3 Jahre für abnehmbare (Plug & Play) elektronische Steuerungen, 2 Jahre für kältetechnische Komponenten, 1 Jahr für mechanische und elektrische Komponenten
Breite (metrisch) 225 mm
Höhe (metrisch) 429 mm
Gewicht (metrisch) 25 kg
Spannung 220/240 V
Frequenz 50/60 Hz