Learn More
Epredia™ Precision Cut-Paraffin
Mit dem hochwertigen Precision Cut Paraffin erzielen Sie eine gründliche Gewebeinfiltration und eine maximale Stabilisierung während der Mikrotomie. Auch als vorverpacktes Kit für Epredia™ Excelsior™ AS und Revos™ Gewebeeinbettautomat erhältlich.
Marke:  Epredia™ 6774060
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Artikelnummer. 12617956
  • 203.94 € / 10 Kilogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Mit diesem hochwertigen Paraffin von Epredia™ erzielen Sie eine gründliche Gewebeinfiltration und eine maximale Stabilisierung während der Mikrotomie.
  • Qualitätsmischung aus Paraffin, Polymeren und Kunststoffen (typenabhängig in unterschiedlichen Anteilen)