Learn More
Uvex™ 127 Herrenhose aus Baumwolle
Alle ansehen Uvex Produkte
Click to view available options
Größe:
48
50
52
54
62
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Herrenhose aus 100 % Baumwolle
- 7 Gürtelschlaufen und ein Knopf an der Taille
- Zwei Seitentaschen mit schrägem Zugang und zusätzlicher Tasche darunter
- Eine Hüfttasche mit sichtbarem Knopf
- Eine Zollstocktasche auf der rechten Seite
- Kappnaht im Schritt
Spezifikation
Spezifikation
| Größe | 62 |
| Geschlecht | Herren |
| Produkttyp | General Purpose Pants |
| Material | Baumwolle |
| Farbe | Weiß |
| Knöchelform | Straight |
| Saumtyp | Gekappter Schritt |
| Anzahl Taschen | 4 |
| Verschlusstyp | Button |