Learn More
Ratiolab™ Kryoboxen aus Karton, 133 x 133
Artikelnummer. 10239749
Click to view available options
Farbe:
Blau
Grün
Rot
Weiß
Höhe (metrisch):
50 mm
50 mm
75 mm
100 mm
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Artikelnummer. 10239749
Marke: Ratiolab™ 5131004
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für die Lagerung und den Transport von Proben selbst bei sehr niedrigen Gefriertemperaturen.
  • Ultra-niedrigtemperaturbeständige Kartonkonstruktion
  • Erhältlich mit einer wasserabweisenden Standardbeschichtung oder mit einer wasserfesten Kunststoffbeschichtung
  • Temperaturbeständig bis -80°C
  • Höchste Flexibilität, Boxen können mit verschiedenen Gittereinsätzen für Röhrchen mit einem Durchmesser von 6 bis 28 mm kombiniert werden.
  • Wenn der Gittereinsatz entfernt wird, können die Boxen für größere Gefäße genutzt werden.
  • Lieferbar in Packungen mit 10 Stück
Spezifikation
Farbe Grün
Material Pappe
Typ Kryobox
Zur Verwendung mit (Anwendung) Tiefkühllagerung/Transport
Aufnahmevermögen Röhrchen mit 6 bis 28,5 mm Durchmesser
Enthält Wasserdichte Kunststoffbeschichtung
Min. Temperatur (metrisch) -80 °C
Menge 10/Packung
Temperaturfestigkeit (metrisch) Bis zu −80°C
Abmessungen (L x B) 133 x 133 mm
Länge (metrisch) 133 mm
Breite (metrisch) 133 mm
Höhe (metrisch) 100 mm