Learn More
Ratiolab™ Kryoboxen aus Karton, 133 x 133
Click to view available options
Farbe:
Blau
Grün
Rot
Weiß
Höhe (metrisch):
50 mm
50 mm
75 mm
100 mm
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Beschreibung
- Ultra-niedrigtemperaturbeständige Kartonkonstruktion
- Erhältlich mit einer wasserabweisenden Standardbeschichtung oder mit einer wasserfesten Kunststoffbeschichtung
- Temperaturbeständig bis -80°C
- Höchste Flexibilität, Boxen können mit verschiedenen Gittereinsätzen für Röhrchen mit einem Durchmesser von 6 bis 28 mm kombiniert werden.
- Wenn der Gittereinsatz entfernt wird, können die Boxen für größere Gefäße genutzt werden.
- Lieferbar in Packungen mit 10 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Grün |
| Material | Pappe |
| Typ | Kryobox |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Tiefkühllagerung/Transport |
| Aufnahmevermögen | Röhrchen mit 6 bis 28,5 mm Durchmesser |
| Enthält | Wasserdichte Kunststoffbeschichtung |
| Min. Temperatur (metrisch) | -80 °C |
| Menge | 10/Packung |
| Temperaturfestigkeit (metrisch) | Bis zu −80°C |
| Abmessungen (L x B) | 133 x 133 mm |
| Mehr anzeigen |