Learn More
Ratiolab™ Rastereinsätze 133 x 133 für Kryoboxen
Artikelnummer. 12335923
Change view
Click to view available options
Array:
12 x 12
4 x 4
5 x 5
6 x 6
Höhe (metrisch):
30 mm
40 mm
65 mm
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. Array Höhe (metrisch) unitSize
12335923 4 x 4 65 mm 10 Stück
13417477 5 x 5 65 mm 10 Stück
13227499 6 x 6 40 mm 10 Stück
10397804 - 40 mm 10 Stück
10648083 12 x 12 30 mm 10 Stück
5 options
Artikelnummer. 12335923
Marke: Ratiolab™ 5120217
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ein Zubehör für den sicheren Transport und die sichere Lagerung von Produkten unter Gefrierbedingungen.
  • Ultra-niedrigtemperaturbeständige Kartonkonstruktion
  • Für die Probenlagerung
  • Temperaturbeständig bis -80 °C
  • Wasserabweisende Oberflächenbeschichtung
  • In verschiedenen Größen erhältlich
Spezifikation
Menge 10/Pkg
Material Pappe
Produkttyp Gittereinsatz für Kryo-Box
Zur Verwendung mit (Anwendung) Tiefkühltransport/Lagerung
Lagerungsbedingungen Temperaturbeständig bis zu -80°C
Höhe (metrisch) 65 mm
Breite (metrisch) 133 mm
Länge (metrisch) 133 mm
Array 4 x 4