Learn More
Ratiolab™ Gittereinsätze 136 x 136 mm für Kryo-Boxen
Ein Zubehör für den sicheren Transport und die sichere Lagerung von Produkten unter Gefrierbedingungen.
Marke:  Ratiolab™ 5120123
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10028972
  • 18.35 € / 10 Stück
Verfügbar ab: 11-04-2023
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Ultra-niedrigtemperaturbeständige Kartonkonstruktion
  • Für die Probenlagerung
  • Temperaturbeständig bis −80 °C
  • Wasserabweisende Oberflächenbeschichtung
  • In verschiedenen Größen erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
Gittereinsatz für Kryo-Box
136 mm
10/Pkg
65 mm
5 x 5 mm
Pappe
Temperaturbeständig bis −80 °C
136 mm
Tiefkühllagerung/Transport