Learn More
Thermo Scientific™ 13 mm-Bördelverschlusskappen für Autosampler-Fläschchen
14 mm-Schnapp-/Bördelkappen und Septa sind in einer Vielzahl von Materialien erhältlich. Vormontierte Verschlusskappen und Septa minimieren die durch Handhabung verursachte Kontamination.
Marke:  Thermo Scientific™ C4015-1AP
Weitere Details : Netto-Gewicht : 2.26800kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12420188
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ 13 mm-Schnapp-/Bördelkappen und Septa sind in verschiedenen Materialien passend zu Ihren Chromatographie-Anwendungen erhältlich. Vorab zusammengesetzte Verschlusskappen und Septa sind anwenderfreundlich und minimieren Kontaminationen bei der Handhabung. Sie sind in der Marke Thermo Scientific™ National™ erhältlich.
  • Kim-Snap™ Verschlüsse ermöglichen eine dichte Versiegelung ohne Crimper
  • National Scientific Aluminium-Bördelverschlüsse bieten eine sichere, auslaufsichere Versiegelung
  • Aluminium-Verschlüsse müssen mit einem Bördelwerkzeug angebracht werden
Spezifikation
Spezifikation
13-mm-Bördelverschluss, 6-mm-Öffnung
PTFE, Gummi, Aluminium
144
Bördelverschluss
National 13-mm-Fläschchen mit Schnapp-/Bördelverschluss
Silber, Durchsichtig, Rot
Transparentes PTFE/synthetisches rotes Gummi
1,3 mm
13 mm
Sonderangebote
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.