Learn More
Thermo Scientific™ 13-mm-Gewindekappen für Autosamplerfläschchen
Beschreibung
Thermo Scientific™ 13mm-Gewindekappen sind mit einem 13-425-Gewinde ausgestattet und in einem Sortiment an Ausführungen passend zu Ihren HPLC-, GC- oder IC-Anwendungen erhältlich. Praktische, vormontierte Verschlusskappen und Septa minimieren durch Handhabung verursachte Kontamination. Zur Wahl stehen die Marken Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ und Thermo Scientific™ Chromacol™.
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe (Dichtung) | Red/White |
| Beschreibung | PP, Weiß; Septum aus rotem PTFE/weißem Silikon; 0,045 in. |
| Farbe | Weiß, Rot, White |
| Material | PTFE, Silikon, Polypropylen |
| Septum | Rotes PTFE/weißes Silikon, weich |
| Menge | 100 |
| Dicke (metrisch) | 1,5 mm |
| Verschlussgröße | 13 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 13-425 Fläschchen mit Schraubgewinde |
| Produkttyp | Schraubkappe, oben offen |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.