Learn More
- Home
- Products
- Fläschchen
- Autosamplerfläschchen, Einsätze und Verschlüsse
- Kappen für Chromatographie-Autosamplerfläschchen
- Thermo Scientific™ 13-mm-Gewindekappen für Autosamplerfläschchen
Thermo Scientific™ 13-mm-Gewindekappen für Autosamplerfläschchen
Artikelnummer. 10497234| Artikelnummer. | Farbe | Septum | Material | Produkttyp | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 10497234 | Weiß, Blau, White | Blaues PTFE/weißes Silikon, vorgeschlitzt | PTFE, Silikon, Polypropylen | Schraubkappe, oben offen | 100 Stück |
| 12410188 | Schwarz | Keine | Polypropylen | Schraubkappe, oben offen | 100 Stück |
| 12430188 | Weiß | Keine | Polypropylen | Schraubkappe, oben offen | 100 Stück |
| 12400228 | Schwarz | Keine | Phenolharz | Schraubkappe, oben offen | 1000 Stück |
| 12410228 | Schwarz, Rot, Weiß | Rotes PTFE/weißes Silikon | PTFE, Silikon, Phenolharz | Schraubkappe, oben offen | 100 Stück |
| 12420228 | Schwarz, Rot, Weiß | Beschichtetes rotes PTFE/weißes Silikon | PTFE, Silikon, Polypropylen | Schraubkappe, oben offen | 100 Stück |
| 12075540 | Schwarz, Elfenbein, Rot | PTFE/Gummi | PTFE, Naturkautschuk, Polypropylen | Schraubkappe, oben offen | 100 Stück |
| 12410198 | Schwarz, Rot, Weiß | Rotes PTFE/weißes Silikon/rotes PTFE | PTFE, Silikon, Polypropylen | Schraubkappe, oben offen | 100 Stück |
| 10476854 | Weiß, Rot, White | Rotes PTFE/weißes Silikon, weich | PTFE, Silikon, Polypropylen | Schraubkappe, oben offen | 100 Stück |
| 12470208 | Schwarz, Blau, Weiß | Blaues PTFE/weißes Silikon, vorgeschlitzt | PTFE, Silikon, Polypropylen | Schraubkappe, oben offen | - |
| 10027684 | Schwarz, Rot, Weiß | Rotes PTFE/weißes Silikon | PTFE, Silikon, Polypropylen | Schraubkappe, oben offen | 100 Stück |
| 12460228 | Weiß, Rot, White | Rotes PTFE/weißes Silikon | PTFE, Silikon, Polypropylen | Schraubkappe, oben offen | 100 Stück |
| 12490208 | Naturfarben | Polyethylenkappe mit Durchstichmembrane | Polyethylen, Polypropylen | Schraube | 100 Stück |
| 11538250 | Weiß | PTFE/PE-Schaumstoffeinlage | Urethan | Schraube | - |
| 11593690 | Schwarz | Keine | Polypropylen | Schraube | 500 Stück |
| 11573710 | Schwarz | Keine (kein Loch) | Polypropylen | Schraube | 500 Stück |
| 11503710 | Gelb | Keine | Polypropylen | Schraubkappe, oben offen | 500 Stück |
| 10295712 | Schwarz, Weiß, Rot | Silikon, weiß/PTFE, rot | PTFE, Silikon, Polypropylen | Schraubkappe, oben offen | 500 Stück |
| 10514673 | Weiß | PTFE | Harnstoff | Schraube | 100 Stück |
| 11553710 | Rot, Schwarz, Red | Roter Naturkautschuk/transparentes PTFE | PTFE, Gummi, Polypropylen | Schraube | 500 Stück |
| 11563710 | Weiß, Rot, Schwarz | Silikon, weiß/PTFE, rot | PTFE, Silikon, Polypropylen | Schraube | 500 Stück |
Artikelnummer. 10497234
Marke: Thermo Scientific™ C401555W
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Beschreibung
Thermo Scientific™ 13mm-Gewindekappen sind mit einem 13-425-Gewinde ausgestattet und in einem Sortiment an Ausführungen passend zu Ihren HPLC-, GC- oder IC-Anwendungen erhältlich. Praktische, vormontierte Verschlusskappen und Septa minimieren durch Handhabung verursachte Kontamination. Zur Wahl stehen die Marken Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ und Thermo Scientific™ Chromacol™.
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe (Dichtung) | Blue/White |
| Beschreibung | PP, weiß, blaues PTFE/weißes Silikon – vorgeschlitzt |
| Farbe | Weiß, Blau, White |
| Material | PTFE, Silikon, Polypropylen |
| Vorgeschlitzt | Ja |
| Septum | Blaues PTFE/weißes Silikon, vorgeschlitzt |
| Menge | 100 |
| Dicke (metrisch) | 1,5 mm |
| Verschlussgröße | 13 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 13-425 Fläschchen mit Schraubgewinde |
| Produkttyp | Schraubkappe, oben offen |
| Mehr anzeigen Weniger anzeigen |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.