Learn More
Thermo Scientific™ 13-mm-Gewindekappen für Autosamplerfläschchen
Beschreibung
Thermo Scientific™ 13mm-Gewindekappen sind mit einem 13-425-Gewinde ausgestattet und in einem Sortiment an Ausführungen passend zu Ihren HPLC-, GC- oder IC-Anwendungen erhältlich. Praktische, vormontierte Verschlusskappen und Septa minimieren durch Handhabung verursachte Kontamination. Zur Wahl stehen die Marken Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ und Thermo Scientific™ Chromacol™.
- Lochkappen kompatibel mit allen unseren 12 mm Septen
- Verschlusskappen aus Polypropylen sind chemisch inert und für die meisten Chromatographie-Applikationen geeignet
- Vorab zusammengesetzte Verschlusskappen und Septen sind anwenderfreundlich und minimieren Kontaminationen bei der Handhabung
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe (Dichtung) | Red/Clear |
| Beschreibung | 13-mm-Schraubverschluss, oben offen, Einsatz aus rotem Naturkautschuk/Einsatz aus transparentem PTFE; 8-mm-Öffnung; Schwarz |
| Farbe | Rot, Schwarz, Red |
| Material | PTFE, Gummi, Polypropylen |
| Septum | Roter Naturkautschuk/transparentes PTFE |
| Menge | 500 |
| Dicke (metrisch) | 1,0 mm |
| Verschlussgröße | 12 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 12 mm-Fläschchen mit Schraubgewinde |
| Produkttyp | Schraube |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.