Learn More
Thermo Scientific™ 13-mm-Gewindekappen für Autosamplerfläschchen
Beschreibung
Thermo Scientific™ 13mm-Gewindekappen sind mit einem 13-425-Gewinde ausgestattet und in einem Sortiment an Ausführungen passend zu Ihren HPLC-, GC- oder IC-Anwendungen erhältlich. Praktische, vormontierte Verschlusskappen und Septa minimieren durch Handhabung verursachte Kontamination. Zur Wahl stehen die Marken Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ und Thermo Scientific™ Chromacol™.
- Lochkappen kompatibel mit allen unseren 12 mm Septen
- Verschlusskappen aus Polypropylen sind chemisch inert und für die meisten Chromatographie-Applikationen geeignet
- Vorab zusammengesetzte Verschlusskappen und Septen sind anwenderfreundlich und minimieren Kontaminationen bei der Handhabung
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe (Dichtung) | White/Red |
| Beschreibung | 13-mm-Schraubverschluss, oben offen, Einsatz aus weißem Silikon/roter PTFE-Einsatz; 8-mm-Öffnung; Schwarz |
| Farbe | Weiß, Rot, Schwarz |
| Material | PTFE, Silikon, Polypropylen |
| Septum | Silikon, weiß/PTFE, rot |
| Menge | 500 |
| Dicke (metrisch) | 2,0 mm |
| Typ | Schraube |
| Verschlussgröße | 12 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 12 mm-Fläschchen mit Schraubgewinde |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.