Learn More
Thermo Scientific™ 13-mm-Septa für Autosamplerfläschchen
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ 13-mm-Septa sind für die Verwendung mit Verschlusskappen mit 13-425-Gewinde oder 13-mm-Schnapp-/Bördelverschlüssen vorgesehen und in PTFE/rotem Gummi, PTFE/Silikon oder rotem PTFE/weißem Silikon/rotem PTFE für eine Vielzahl von Anwendungen erhältlich.
- Septum mit PTFE-Scheibe sind chemisch inert
- Septum aus PFTE/rotem Gummi sind eine wirtschaftliche Wahl für viele GC-Applikationen
- PTFE/Silikon-Septum werden am häufigsten in HPLC- und IC-Applikationen verwendet
- Vorgeschlitztes Septum lassen sich mit dünnen Nadeln leichter durchstechen
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Septum für 13-425-Schraubverschlüsse |
| Farbe | Weiß |
| Außendurchmesser (metrisch) | 13 mm |
| Material | PTFE |
| Vorgeschlitzt | Ja |
| Sterilität | Non-sterile |
| Einwegprodukt | Single-use |
| Septum | Weißes hochreines PTFE 0,01 in. |
| Verpackungsart | 1 pack of 1000 |
| Härte | 53° Shore |
| Mehr anzeigen |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.