Learn More
Fisherbrand™ 13 mm Treibgas-Propan- und Butangas-Bypass-Brenner
Artikelnummer. 12561387 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
13 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) unitSize
12561387 13 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12561387
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Enthält einen Gassteuerungs-Absperrhahn und eine Zündflamme.
  • Alle Teile sind vernickelt
  • Wird mit Luftregler geliefert
  • Auch in natürlichem Messing erhältlich
  • LPG-Gase erreichen im Allgemeinen Temperaturen, die etwas niedriger sind als mit Erdgas, der Bereich liegt bei 850° bis 950°C
  • Entwickelt für die Arbeit mit Propan 35 Millibar und Butan 28 Millibar
  • Düsen, die aufgrund der Suche nach Flüssiggas mit Verbindungsmasse versiegelt sind
Spezifikation
Produkttyp Erdgasbrenner
Durchmesser (metrisch) 13 mm
Höhe (metrisch) 124 mm
Enthält Gassteuerungs-Absperrhahn, Zündflamme
Max. Temperatur (metrisch) 950°C
Gewicht (metrisch) 5 kg